missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2',5' - Diméthoxyacétophénone 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Color | Jaune |
| Boiling Point | 158°C |
| Quantity | 500 g |
| Formula Weight | 180.20 |
| Percent Purity | ≥98.0% (GC) |
| Physical Form | Liquide |
| Chemical Name or Material | 2′,5′-Dimethoxyacetophenone |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Yes |