missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2,4,6-Triamino-5-nitrosopyrimidine 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. T17055G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
T17055G 5 g
T170525G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. T17055G Fournisseur TCI America Code fournisseur T17055G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 1006-23-1
Formule moléculaire C4H6N6O
Poids moléculaire (g/mol) 154.13
Numéro MDL MFCD00006096
Clé InChI XLQQJSWJHHKLOK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 70504
Nom de l’IUPAC 5-nitrosopyrimidine-2,4,6-triamine
SOURIRES NC1=NC(N)=C(N=O)C(N)=N1

Spécifications

Nom ou substance chimique 2,4,6-Triamino-5-nitrosopyrimidine
Couleur Rouge
Quantité 5 g
Poids de formule 154.13
Pourcentage de pureté ≥98,0% (HPLC,T)
Forme physique Poudre cristalline