missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2,3-Diméthylbutane, 98+%

Numéro de catalogue. AA43142AK
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AA43142AK 250 mL
AA43142K2 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. AA43142AK Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 043142AK

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 79-29-8 | C6H14 | 86,178 g/mol

Le 2,3-diméthylbutane est utilisé dans les carburants à indice d’octane élevé et dans la synthèse organique. Elle est également utilisée comme norme en chromatographie en phase gazeuse.

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 79-29-8
Formule moléculaire C6H14
Poids moléculaire (g/mol) 86.178
Numéro MDL MFCD00008925
Clé InChI ZFFMLCVRJBZUDZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diisopropyl, biisopropyl, butane, 2,3-dimethyl, 1,1,2,2-tetramethylethane, hsdb 76, unii-68isq7a432, ccris 6020, ch3 2chch ch3 2, acmc-1bmfq, dsstox_cid_5112
PubChem CID 6589
Nom de l’IUPAC 2,3-diméthylbutane
SOURIRES CC(C)C(C)C

Spécifications

Nom ou substance chimique 2, 3-Dimethylbutane
Point de fusion °C à 129 °C
Densité 0.662
Point d’ébullition 57 °C à 59 °C
Point d’éclair -29 °C (-20 °F)
Fourchette de pourcentages d’essai >98%
Indice de réfraction 1.375
Quantité 250 mL
Numéro UN UN2457
Beilstein 1730737
Renseignements sur la solubilité Miscible avec de l’éthanol, de l’éther et de l’acétone. Immiscible avec l’eau.
Poids de formule 86.18
Pourcentage de pureté ≥98%
Forme physique Liquide
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats
Hazard Category H225-H304-H315-H319-H336
Hazard Statement GHS H Statement
H225-H304-H315-H336
Precautionary Statement P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P261-P264b-P271-P280-P301+P310-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P331-P332+P313-P363-P370+P378q-P501c
DOTInformation Transport Hazard Class: 3; Packing Group: II; Proper Shipping Name: 2,3-DIMETHYLBUTANE
EINECSNumber 201-193-6
RTECSNumber EJ9350000
TSCA Oui
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche