missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-(3-Bromopropyl)-4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolane, 97%

Catalog No. AC433930050
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Emballage:
Bouteille en verre
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Quantité Emballage
AC433930050 5 g Bouteille en verre
AC433930010 1 g Bouteille en verre
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Catalog No. AC433930050 Supplier Thermo Scientific Chemicals Supplier No. 433930050
Obtenez jusqu’à 1,800 $ en produits chimiques
View all promotions

missing translation for 'validMainframeMsg'

CAS : 124215-44-7 | C9H18BBrO2 | 248,96 g/mol

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de produits d’Acros Organics. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original d’Acros Organics ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Chemical Identifiers

CAS 124215-44-7
Formule moléculaire C9H18BBrO2
Poids moléculaire (g/mol) 248.96
Numéro MDL MFCD10567053
Clé InChI CHQXFJUKMDJWHO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-3-bromopropyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 3-bromopropylboronic acid pinacol ester, 1,3,2-dioxaborolane,2-3-bromopropyl-4,4,5,5-tetramethyl, acmc-1c5j4, 3-bromopropylboronic acid, pinacol ester, 2-3-bromopropyl-4?4?5?5-tetramethyl-1?3?2-dioxaborolane
PubChem CID 14836669
Nom de l’IUPAC 2-(3-bromopropyl)-4,4,5,5-tétraméthyle-1,3,2-dioxaborolane
SOURIRES CC1(C)OB(CCCBr)OC1(C)C

Specifications

Nom ou substance chimique 2-(3-Bromopropyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
CAS % minimum 96.0
CAS % maximal 100.0
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.1770g/mL
Point d’ébullition 61 °C à 64 °C (0,4 mmHg)
Spectre infrarouge Authentique
Fourchette de pourcentages d’essai 96% min. (GC)
Emballage Bouteille en verre
Quantité 5 g
Gravité spécifique 1.177
Poids de formule 248.95
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Show More Show Less
Hazard Category GHS Signal Word: Warning
Hazard Statement GHS H Statement
Causes serious eye irritation.
Causes skin irritation.
Precautionary Statement GHS P Statement
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for

Utilisation uniquement de la recherche RUO –