Learn More
18-Couronne-6, 99%
Description
Le 18-Crown-6 est utilisé comme catalyseur de transfert de phase efficace et comme agent complexant avec une variété de petits cations. Il est impliqué dans la synthèse des éthers diaryliques, des thioethers diaryliques et des diarylamines, médiée par le fluorure de potassium-alumine et le 18-crown-6. Il facilite la solubilité du permanganate de potassium dans le benzène, utilisé pour oxyder les composés organiques. Il est utilisé pour accélérer diverses réactions de substitution ainsi que pour augmenter la puissance des nucléophiles tels que l’acétate de potassium. Il est utilisé dans les réactions d’alkylation en présence de carbonate de potassium, de la N-alkylation du glutarimide et du succinimide avec du diméthylcarbonate. Le complexe formé par sa réaction avec le cyanure de potassium agit comme un catalyseur dans la cyanosilylation des aldéhydes, cétones et quinines avec le cyanure de triméthylsilyle (TMSCN).
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Le 18-Crown-6 est utilisé comme catalyseur de transfert de phase efficace et comme agent complexant avec une variété de petits cations. Il est impliqué dans la synthèse des éthers diaryliques, des thioethers diaryliques et des diarylamines, médiée par le fluorure de potassium-alumine et le 18-crown-6. Il facilite la solubilité du permanganate de potassium dans le benzène, utilisé pour oxyder les composés organiques. Il est utilisé pour accélérer diverses réactions de substitution ainsi que pour augmenter la puissance des nucléophiles tels que l’acétate de potassium. Il est utilisé dans les réactions d’alkylation en présence de carbonate de potassium, de la N-alkylation du glutarimide et du succinimide avec du diméthylcarbonate. Le complexe formé par sa réaction avec le cyanure de potassium agit comme un catalyseur dans la cyanosilylation des aldéhydes, cétones et quinines avec le cyanure de triméthylsilyle (TMSCN).
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Notes
Hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants forts et les acides forts.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 18-Crown-6 |
| Point de fusion | 37 °C à 41 °C |
| Densité | 1.175 |
| Point d’ébullition | 116 °C (0,2 mmHg) |
| Point d’éclair | 109 °C (228 °F) |
| Odeur | Inodore |
| Quantité | 250 g |
| Beilstein | 1619616 |
| Sensibilité | Hygroscopique |
| Indice de Merck | 14,2602 |
| Afficher plus de résultats |
Sécurité et manipulation
| Hazard Category | H302+H332-H319-H335 |
| Hazard Statement | GHS H Statement H302-H319 Harmful if swallowed. Causes serious eye irritation. |
| Precautionary Statement | P261-P264b-P270-P271-P280i-P301+P312-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P501c |
| EINECSNumber | 241-473-5 |
| RTECSNumber | MP4500000 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche