missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Greiner Bio-One 1536-Well Microplate CELLSTAR™, Cell Culture-Treated

Description
- Sans DNase, RNase, ADN humain détectable
- Non pyrogènes
- Non cytotoxiques
- Codage alphanumérique des puits
- Conception de puits carrés arrondis
- Réduction de la mèche et des bulles
- Avec couvercle
Spécifications
Spécifications
| Code-barres | No Barcode |
| Certifications/Conformité | Exempt de DNase/RNase détectable, d’ADN humain et de pyrogens; Sommaire non cytotoxique |
| Format | Standard |
| Couvercle | Avec couvercles |
| Array | 32 x 48 |
| Autoclavable | Non autoclavables |
| Emballage | 1/Pk., 40/Cs. |
| Couleur | Blanc |
| Matériau | Polystyrène |
| Volume (métrique) du puits | 12,6 μL |
| Afficher plus de résultats |