missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(-)-10-Acide camphorsulfurique 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. C0972500G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
C0972500G 500 g
C097225G 25 g
C0972100G 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. C0972500G Fournisseur TCI America Code fournisseur C0972500G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 35963-20-3
Formule moléculaire C10H16O4S
Poids moléculaire (g/mol) 232.29
Numéro MDL MFCD00150753,MFCD00064158
Clé InChI MIOPJNTWMNEORI-MHPPCMCBSA-N
Synonyme l--camphorsulfonic acid, 1r,4s-7,7-dimethyl-2-oxobicyclo 2.2.1 heptan-1-yl methanesulfonic acid, 1r---camphor-10-sulfonic acid, unii-y6075i4fxe, camphorsulfonic acid,-, l---camphor-10-sulfonic acid, s-camphorsulfonic acid, 1r,4s-7,7-dimethyl-2-oxobicyclo 2.2.1 hept-1-yl methanesulfonic acid, --camphor-10-sulfonic acid
PubChem CID 5771688
ChEBI CHEBI:55401
Nom de l’IUPAC [(1R)-7,7-diméthyl-2-oxobicyclo[2.2.1]heptan-1-yl]acide méthanosulfonique
SOURIRES CC1(C)C2CC[C@]1(CS(O)(=O)=O)C(=O)C2

Spécifications

Nom ou substance chimique (-)-10-Camphorsulfonic Acid
Point de fusion 195 °C
Couleur Blanc-jaune
Quantité 500 g
Numéro UN 3261
Poids de formule 232.29
Pourcentage de pureté ≥98,0% (T)
Forme physique Poudre cristalline
EINECSNumber (4)-0309
TSCA Non