missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-Bromure d’éthyl-3-méthylimidazolium 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. E05435G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
E05435G 5 g
E054325G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. E05435G Fournisseur TCI America Code fournisseur E05435G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 65039-08-9
Formule moléculaire C6H11BrN2
Poids moléculaire (g/mol) 191.07
Numéro MDL MFCD03427610
Clé InChI GWQYPLXGJIXMMV-UHFFFAOYSA-M
Synonyme 1-ethyl-3-methylimidazolium bromide, 3-ethyl-1-methyl-1h-imidazol-3-ium bromide, 1-ethyl-3-methylmidazolium bromide, unii-xo254ye73i, 1-ethyl-3-methyl-1h-imidazol-3-ium bromide, acmc-1b3a0, dsstox_cid_29300, dsstox_rid_83418, dsstox_gsid_49343, c6h11n2.br
PubChem CID 2734235
Nom de l’IUPAC 1-éthyl-3-méthyl-1H-imidazol-3-bromure d’ium
SOURIRES [Br-].CCN1C=C[N+](C)=C1

Spécifications

Nom ou substance chimique 1-Ethyl-3-methylimidazolium Bromide
Point de fusion 74 °C
Couleur Blanc-jaune
Quantité 5 g
Poids de formule 191.07
Pourcentage de pureté ≥98,0% (T)
Forme physique Poudre cristalline