missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1,4-Dioxane, ACS, 99+%, stab. avec un BHT de 1 à 3 ppm

Numéro de catalogue. AA39118K7
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
4 L
4 x 500 mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AA39118K7 4 L
AA39118AP 500 mL
AA39118K2 1 L
AA39118AY 4 x 500 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Numéro de catalogue. AA39118K7 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 039118K7

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 123-91-1 | C4H8O2 | 88,106 g/mol

Le 1,4-dioxane est utilisé comme stabilisateur pour le 1,1,1-trichloroéthane et les solvants chlorés. Il agit comme solvant pour l’acétate de cellulose, l’éthylcellulose, la benzylcellulose, les résines, les huiles, les cires, les colorants, ainsi que d’autres composés organiques et inorganiques. Il agit comme un substitut au tétrahydrofurane en raison de son point d’ébullition plus élevé et de sa toxicité plus faible. De plus, il est utilisé comme norme interne pour la spectroscopie RMN des protons dans l’oxyde de deutérium. Il joue un rôle important dans le comptage de la scintillation liquide dans les procédures biologiques et comme agent mouillant et disperseur dans le traitement textile. Il est impliqué dans la préparation du diméthylmagnésium en réagissant avec le bromure de méthylmagnésium et dans la préparation de sections histologiques pour un examen microscopique.

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 123-91-1
Formule moléculaire C4H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 88.106
Numéro MDL MFCD00006571
Clé InChI RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dioxane, p-dioxane, 1,4-diethylene dioxide, diethylene ether, dioxan, 1,4-dioxacyclohexane, diethylene dioxide, dioxanne, di ethylene oxide, tetrahydro-p-dioxin
PubChem CID 31275
ChEBI CHEBI:47032
Nom de l’IUPAC 1,4-dioxane
SOURIRES C1COCCO1

Spécifications

Nom ou substance chimique 1, 4-Dioxane
Point de fusion 11,8 °C
Nom Remarque Pour analyse, ACS
Couleur Incolore
Aspect Liquide incolore
Densité 1,034 g/cm3 à 20 °C
Quantité 4 L
Point d’éclair 12 °C (54 °F)
Point d’inflammation 375 °C (707 °F)
Odeur Comme l’éther
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.422
Fourchette de pourcentages d’essai >99%
Pression de vapeur 41 hPa (31 mm Hg) à 20 °C
Beilstein 102551
Point d’ébullition 100 °C à 102 °C
Renseignements sur la solubilité Miscible avec de l’eau, des solvants organiques, des hydrocarbures aromatiques et des huiles.
Poids de formule 88.11
Niveau ACS
Concentration ou composition (par analyte ou composants) 1, 4-Dioxane
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats
Hazard Category H225-H319-H335-H336-H350-H373
Precautionary Statement P201-P202-P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P271-P280i-P281-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P313-P370+P378q-P501c
DOTInformation DOT Class: 3, Packaging Group: II
EINECSNumber 204-661-8
RTECSNumber JG8225000
TSCA Oui
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche