missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1,3,5-Tri(1-naphthyl)benzène 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. T3193200MG
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
200 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
T3193200MG 200 mg
T31931G 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. T3193200MG Fournisseur TCI America Code fournisseur T3193200MG

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 7059-70-3
Formule moléculaire C36H24
Poids moléculaire (g/mol) 456.588
Clé InChI ZVUZLHDATWCFQW-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 15208120
Nom de l’IUPAC 1-(3,5-dinaphtalène-1-ylphényl)naphtalène
SOURIRES C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2C3=CC(=CC(=C3)C4=CC=CC5=CC=CC=C54)C6=CC=CC7=CC=CC=C76

Spécifications

Nom ou substance chimique 1,3,5-Tri(1-naphthyl)benzene
Point de fusion 186 °C
Quantité 200 mg
Poids de formule 456.59
Pourcentage de pureté ≥98,0% (HPLC)
Forme physique Poudre cristalline