missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1,3,4-Thiadiazole-2-thiol 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. T288425G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
T288425G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. T288425G Fournisseur TCI America Code fournisseur T288425G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 18686-82-3
Formule moléculaire C2H2N2S2
Poids moléculaire (g/mol) 118.172
Numéro MDL MFCD00040404
Clé InChI JLAMDELLBBZOOX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-mercapto-1,3,4-thiadiazole, 1,3,4-thiadiazole-2-thiol, 2-mercapto-1,3,4-thiadiazol, 1,3,4-thiadiazole-2 3h-thione, 1,3,4-thiadiazol-2-yl hydrosulfide, 5-mercapto-1,3,4-thiadiazole, mtd:2-mereapto-1,3,4-thiadiazole, acmc-20ansd, pubchem10119, ksc177e6p
PubChem CID 3034302
Nom de l’IUPAC 3H-1,3,4-thiadiazole-2-thione
SOURIRES C1=NNC(=S)S1

Spécifications

Nom ou substance chimique 1,3,4-Thiadiazole-2-thiol
Point de fusion 145 °C
Couleur Jaune
Quantité 25 g
Poids de formule 118.17
Pourcentage de pureté ≥98,0% (HPLC,T)
Forme physique Poudre cristalline