missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1,2-Dichloroéthane ACS, MilliporeSigma™

Numéro de catalogue. MDX08003
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
4 L
Emballage:
Bouteille en verre
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Emballage
MDX08003 4 L Bouteille en verre
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. MDX08003 Fournisseur Technidata Code fournisseur DX08003

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 107-06-2
Formule moléculaire C2H4Cl2
Poids moléculaire (g/mol) 98.95
Numéro MDL MFCD00000963
Clé InChI WSLDOOZREJYCGB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethylene dichloride, ethylene chloride, ethane, 1,2-dichloro, dutch liquid, dutch oil, ethane dichloride, glycol dichloride, aethylenchlorid, dichloro-1,2-ethane, dichloremulsion
PubChem CID 11
ChEBI CHEBI:27789
Nom de l’IUPAC 1,2-dichloroéthane
SOURIRES ClCCCl

Spécifications

Nom ou substance chimique 1, 2-Dichloroethane
Quantité 4 L
Emballage Bouteille en verre
Formule linéaire ClCH2CH2Cl
Poids de formule 98.96
Niveau Réactif ACS