Obtenez un kit de verrerie à l’achat d’un lyophilisateur Labconco
À l’achat d’un lyophilisateur LabconcoMC FreeZoneMC, recevez un kit de verrerie de lyophilisation sans frais supplémentaires. Voir les produits admissibles et échangeables ci-dessous. Après avoir effectué votre achat admissible, connectez-vous au Centre de réclamation pour bénéficier de cette offre.
Caractéristiques et avantages
Les lyophilisateurs FreeZone se déclinent en modèles pour paillasse et de console dont la taille varie de 2,5 à 18 litres. Trouvez des modèles à -50 °C pour les échantillons aqueux, des modèles à -84 °C pour les basses températures eutectiques et des modèles à -105 °C pour les échantillons contenant de l’alcool dilué. Le kit de verrerie pour lyophilisation comprend des flacons LabconcoMC, Fast-FreezeMC, de 300 et 600 ml et deux adaptateurs en acier inoxydable.
numéro de catalogue | Description | Prix | Quantité |
---|
Numéro de catalogue | Description | ||
---|---|---|---|
Kit de verrerie pour lyophilisation LabconcoMC | Pour en savoir plus |