Entrepôt Chemical
Bienvenue aux gestionnaires de salles d’entreposage de produits chimiques!
En tant que gestionnaire d’entrepôt, vous avez en charge la manutention sécuritaire de produits chimiques dangereux, et ceci au quotidien. Vos responsabilités sont considérables et s’étendent bien au-delà de la salle d’entreposage, jusqu’au personnel de laboratoire, au personnel du bâtiment, aux résidents du campus et à l’environnement. Voici pourquoi le canal commercial Fisher Scientific est heureux d’offrir ces outils rien que pour vous. Vous trouverez ici des recommandations d'entreposage, des tableaux de compatibilités chimiques et un aperçu de nos produits de base les plus populaires pour satisfaire les diverses applications de recherche entreprises par vos clients.
Nous avons en stock ce que vous recherchez
Essentiels de la salle d’entreposage de produits chimiques de Fisher pour la recherche et la productivité
Les produits chimiques doivent réagir dans le laboratoire, pas dans la salle d’entreposage. Le mélange accidentel de composantes du stock peut générer des vapeurs ou des gaz toxiques, un incendie ou une explosion. Pour demeurer en sécurité dans la salle d’entreposage, respectez les précautions prescrites suivantes et consultez les tableaux de compatibilités chimiques ci-dessous pour les combinaisons caustiques. Pour des détails plus spécifiques sur des produits, consultez les Fiches de données de sécurité de matériaux (FDS).
Pour demeurer concurrentiel dans la recherche scientifique, l’industrie pharmaceutique et d’autres domaines de production chimique, vous avez besoin des meilleurs réactifs. La marque Fisher ChemicalMC a ce qu’il vous faut.
Le lien ci-dessous vous emmène à la découverte de solvants dans six niveaux de qualité particuliers d’application, de bioréactifs pour toutes les phases de la biochimie et d’excellents produits chimiques emballés pour les protéger de l’air et de l’humidité.
Parcourir les Essentiels de la salle d’entreposage chimique
Pour référence, ces renseignements se trouvent à la page 11 du Chemical Stockroom Handbook.
Directives générales
- Protégez vos yeux et votre peau : portez des lunettes de sécurité de laboratoire avec des écrans latéraux, des sarraus et des chaussures fermées pour votre propre protection de base.
- Pour la sécurité, espacez suffisamment les étagères et les rayons pour pouvoir retirer le plus grand conteneur chimique à la vertical, prévenez le basculement et l’écoulement avec un dégagement suffisant entre les rayons.
Autres ressources
Produits FisherbrandMC
Plus de 10 000 produits économiques fondés sur le principe directeur de fournir la qualité, la fiabilité et la valeur.
Parcourir les essentiels Fisherbrand pour le laboratoire
Système général harmonisé
Lorsqu’on parle de dangers chimiques, est-ce que vous protégez ce qui compte le plus dans votre établissement? Le canal commercial Fisher Scientific peut vous aider.
En savoir plus
Acides et bases
Isolez les acides :
- Des métaux réactifs, comme le sodium, le potassium et le magnésium.
- Du cyanure de sodium, du sulfure de fer, du carbure de calcium et d’autres composés qui peuvent réagir et produire des vapeurs ou gaz toxiques.
Liquides inflammables et combustibles
- Entreposez les liquides inflammables et combustibles à l’écart des oxydants et des générateurs de chaleur.
- Abritez les liquides inflammables et combustibles en quantités de plus de 38 litres (10 gallons) par salle dans des armoires d'entreposage approuvées pour matières inflammables (sous hotte ou autonomes); limitez la quantité des liquides dans les conteneurs secondaires (c.-à-d. les flacons compressibles) à 38 litres (10 gallons) ou moins.
Information sur les dangers
SGH = Système Général Harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques
Créé par les Nations Unies, le SGH a été conçu pour créer une norme universelle qui remplacerait les multiples et divers systèmes de classification de produits chimiques utilisés partout au monde. L’OSHA a revisé sa norme sur la communication des renseignements à l’égard des matières dangereuses (HCS — «Hazard Communication Standard») pour s’aligner avec le SGH, qui utilise des pictogrammes pour représenter les différents types de dangers.
Pour en savoir plus au sujet des symboles SGH de dangers
Classements des dangers selon la NFPA
La «National Fire Protection Association» a développé un système de classement numérique qui indique les dangers potentiels en matière de santé, d’inflammabilité, d’auto-réactivité et autres dangers, incluant la réaction avec l’eau, selon les spécifications de NFPA 704, le système normalisé d’identification des dangers présentés par des substances en vue des interventions d’urgence. Les dangers potentiels sont évalués selon le niveau de danger et la cote de classement numérique est placée à l’intérieur du symbole universel NFPA.
Guide ChemAlert
Le guide d’entreposage ChemAlert est un système à code couleur qui offre de l’information au sujet des exigences d’entreposage selon divers facteurs de sécurité. La couleur ChemAlert d’entreposage recommandé (catégorie) est montrée sur l’étiquette du produit et correspond à la bande au bas du bouchon FisherLOCKMC. Combinez le guide ChemAlert, les indicateurs NFPA et SGH et la FDS du produit (dont on peut avoir par balayage du code QR) pour créer un profil complet d’information critique de sécurité pour la manutention et l’entreposage des produits chimiques.
Le code d’entreposage est aussi épelé pour clarification :
Red/Rouge (R) : Inflammable. Entreposer dans une zone séparée pour réactifs inflammables.
Blue/Bleu (B) : Danger pour la santé. Toxique en cas d’inhalation, d’ingestion ou d’absorption par la peau. Entreposer dans une zone sécurisée.
Yellow/Jaune (Y) : Réactifs et agents oxydants. Peut réagir violemment avec l’eau, l’air ou d’autres substances. Entreposer à l’écart des matières inflammables et combustibles.
White/Blanc (W) : Corrosif. Peut endommager la peau, les yeux, les muqueuses. Entreposer à l’écart des autres réactifs codés en rouge, jaune et bleu.
Gray/Gris (G) : Ne présente pas de danger autre que modéré dans les catégories citées précédemment. Pour l’entreposage général de produits chimiques.
Exception : un réactif incompatible avec d’autres réactifs de la même barre colorée. À stocker séparément.
REMARQUE : ChemAlert est un simple guide rapide. Complétez-le en lisant le reste de l’étiquette (qui fournit des indications détaillées en cas d’exposition accidentelle, de déversement ou de feu, et les données applicables de SGH, OSHA, DOT et ANSI*), de la feuille de données de sécurité (FDS) particulière et des références standards.
Conformes à toute la réglementation gouvernementale applicable, nos solutions d’emballage sont conçues pour vous garder en sécurité, pour conserver l’intégrité de vos produits chimiques, pour protéger l’environnement et pour offrir manutentions et entreposages commodes.
Pour en savoir plus au sujet d’emballages innovateurs des produits chimiques
Conçu pour votre sécurité
Information de sécurité par codes QR
Réagissez rapidement aux problèmes de sécurité au moyen des codes QR Fisher Chemical. Balayez les codes QR sur l’étiquette au moyen d’un téléphone intelligent ou d’une tablette pour accès instantané aux FDS et certificats d’analyse des produits.
Safe-CoteMC protège à la fois vous et vos produits chimiques
Utilisées pour certains solvants et acides, ces bouteilles en verre recouvertes de plastique peuvent contenir temporairement les résidus de produits chimiques et le verre brisé si la bouteille se brise accidentellement, ce qui protège les employés et l’environnement du laboratoire.
Fisher Chemical Stockroom Handbook
Within the handbook, you’ll find storage recommendations, chemical compatibility charts and recommended essential products to stock to accommodate various research applications.
- Fisher Chemical Stockroom Handbook (5.3 MB)
Fisher Chemical NFPA Hazard Code Flier
Review the numerical rating system that reflects the health, flammability, self-reactivity and other hazards of materials.