Produits DuPont de sécurité au laboratoire
Fiez-vous à DuPont pour vos besoins en sécurité au labo
Combinaisons
Combinaisons DuPont Tyvek
Combinaisons DuPont Tyvek
Les amples combinaisons complètes DuPontMC Tyvek MC, fidèles au modèle confortable exclusif à DuPont, peuvent être portées par-dessus les vêtements. Peu dispendieuses, elles peuvent être jetées après avoir été portées, tout en étant suffisamment solides pour être portées plusieurs fois. Toutes les combinaisons sont blanches, avec une fermeture éclair en nylon sur le devant.
Explorer maintenant
Salle blanche
Fisher Scientific est l’un des principaux fournisseurs des environnements contrôlés et des installations de production; il propose des produits et des services pour salle blanche, à usage scientifique et de santé au travail.
Visiter la salle blanche
Combinaisons avec poignées et chevilles ouverts 
Col plat
    numéro de catalogue Description Prix Quantité  
Combinaisons avec élastiques aux poignets et aux chevilles 
Col plat, poignets et chevilles à élastique ajustés
    numéro de catalogue Description Prix Quantité  
Success
013614H Détails
GREENER_CHOICE
DuPont™ Tyvek™ 400 Coveralls, 125S Series, Elastic Wrists and Ankles Size: 5X-Large
Spécifications du produit
Size (English) Chest 55.75 to 59.25 in.
Height (English) 6.7 to 6.10 ft.
For Use With (Application) Lead and Asbestos Abatement, Remediation, General Maintenance, Operations, Spray Painting, Cleaning
Model TY125SWH
Seam Type Serged
Cuff Style Elastic
Material Tyvek
Thickness 5.7 mil
Product Type General Purpose Coveralls
Resistance Particle
Size (Metric) Inseam 86.36 cm
Closure Type Front Zipper
Size 5X-Large
Height (Metric) 2.04 to 1.85 m
Description Flashspun HDPE
Quantity 25/Cs.
Disposable Limited-use
Latex Free Yes
Size (English) Inseam 34 in.
Size (Metric) Chest 141.6 to 150.5 cm
Length (Metric) Sleeve 101.6 cm
Sterility Non-sterile
Collar Type Laydown
Waist Style Elastic
Certifications/Compliance ASTM D1777, D3776, D774, D5733, D5034, D257, AATCC 127
Neck Style Collared
Length (English) Sleeve 40 in.
Hood Type Unhooded
Color White
Gender Unisex
Ankle Style Elastic
01-361-4E Détails
GREENER_CHOICE
DuPont™ Tyvek™ 400 Coveralls, 125S Series, Elastic Wrists and Ankles Size: 2X-Large
Spécifications du produit
Size (English) Chest 45.25 to 48.75 in.
Height (English) 6 to 6.4 ft.
For Use With (Application) Lead and Asbestos Abatement, Remediation, General Maintenance, Operations, Spray Painting, Cleaning
Model TY125SWH
Seam Type Serged
Cuff Style Elastic
Material Tyvek
Thickness 5.7 mil
Product Type General Purpose Coveralls
Resistance Particle
Size (Metric) Inseam 78.74 cm
Closure Type Front Zipper
Size 2X-Large
Height (Metric) 1.82 to 1.95 m
Description Flashspun HDPE
Quantity 25/Cs.
Disposable Limited-use
Latex Free Yes
Size (English) Inseam 31 in.
Size (Metric) Chest 114.93 to 123.82 cm
Length (Metric) Sleeve 97.79 cm
Sterility Non-sterile
Collar Type Laydown
Waist Style Elastic
Certifications/Compliance ASTM D1777, D3776, D774, D5733, D5034, D257, AATCC 127
Neck Style Collared
Length (English) Sleeve 38.5 in.
Hood Type Unhooded
Color White
Gender Unisex
Ankle Style Elastic
01-361-4F Détails
GREENER_CHOICE
DuPont™ Tyvek™ 400 Coveralls, 125S Series, Elastic Wrists and Ankles Size: 3X-Large
Spécifications du produit
Size (English) Chest 49.25 to 52.75 in.
Height (English) 6.2 to 6.4 ft.
For Use With (Application) Lead and Asbestos Abatement, Remediation, General Maintenance, Operations, Spray Painting, Cleaning
Model TY125SWH
Seam Type Serged
Cuff Style Elastic
Material Tyvek
Thickness 5.7 mil
Product Type General Purpose Coveralls
Resistance Particle
Size (Metric) Inseam 81.28 cm
Closure Type Front Zipper
Size 3X-Large
Height (Metric) 1.88 to 1.95 m
Description Flashspun HDPE
Quantity 25/Cs.
Disposable Limited-use
Latex Free Yes
Size (English) Inseam 32 in.
Size (Metric) Chest 125 to 133.98 cm
Length (Metric) Sleeve 97.79 cm
Sterility Non-sterile
Collar Type Laydown
Waist Style Elastic
Certifications/Compliance ASTM D1777, D3776, D774, D5733, D5034, D257, AATCC 127
Neck Style Collared
Length (English) Sleeve 38.5 in.
Hood Type Unhooded
Color White
Gender Unisex
Ankle Style Elastic
01-361-4C Détails
GREENER_CHOICE
DuPont™ Tyvek™ 400 Coveralls, 125S Series, Elastic Wrists and Ankles Size: Large
Spécifications du produit
Size (English) Chest 39.75 to 43.25 in.
Height (English) 5.5 to 5.9 ft.
For Use With (Application) Lead and Asbestos Abatement, Remediation, General Maintenance, Operations, Spray Painting, Cleaning
Model TY125SWH
Seam Type Serged
Cuff Style Elastic
Material Tyvek
Thickness 5.7 mil
Product Type General Purpose Coveralls
Resistance Particle
Size (Metric) Inseam 74.93 cm
Closure Type Front Zipper
Size Large
Height (Metric) 1.67 to 1.8 m
Description Flashspun HDPE
Quantity 25/Cs.
Disposable Limited-use
Latex Free Yes
Size (English) Inseam 29.5 in.
Size (Metric) Chest 100.96 to 109.85 cm
Length (Metric) Sleeve 90.17 cm
Sterility Non-sterile
Collar Type Laydown
Waist Style Elastic
Certifications/Compliance ASTM D1777, D3776, D774, D5733, D5034, D257, AATCC 127
Neck Style Collared
Length (English) Sleeve 35.5 in.
Hood Type Unhooded
Color White
Gender Unisex
Ankle Style Elastic
01-361-4D Détails
GREENER_CHOICE
DuPont™ Tyvek™ 400 Coveralls, 125S Series, Elastic Wrists and Ankles Size: X-Large
Spécifications du produit
Size (English) Chest 42.75 to 46.25 in.
Height (English) 5.8 to 6.2 ft.
For Use With (Application) Lead and Asbestos Abatement, Remediation, General Maintenance, Operations, Spray Painting, Cleaning
Model TY125SWH
Seam Type Serged
Cuff Style Elastic
Material Tyvek
Thickness 5.7 mil
Product Type General Purpose Coveralls
Resistance Particle
Size (Metric) Inseam 76.2 cm
Closure Type Front Zipper
Size X-Large
Height (Metric) 1.76 to 1.88 m
Description Flashspun HDPE
Quantity 25/Cs.
Disposable Limited-use
Latex Free Yes
Size (English) Inseam 30 in.
Size (Metric) Chest 108.58 to 117.47 cm
Length (Metric) Sleeve 93.98 cm
Sterility Non-sterile
Collar Type Laydown
Waist Style Elastic
Certifications/Compliance ASTM D1777, D3776, D774, D5733, D5034, D257, AATCC 127
Neck Style Collared
Length (English) Sleeve 37 in.
Hood Type Unhooded
Color White
Gender Unisex
Ankle Style Elastic
01-361-4B Détails
GREENER_CHOICE
DuPont™ Tyvek™ 400 Coveralls, 125S Series, Elastic Wrists and Ankles Size: Medium
Spécifications du produit
Size (English) Chest 36.75 to 40.25 in.
Height (English) 5.3 to 5.7 ft.
For Use With (Application) Lead and Asbestos Abatement, Remediation, General Maintenance, Operations, Spray Painting, Cleaning
Model TY125SWH
Seam Type Serged
Cuff Style Elastic
Material Tyvek
Thickness 5.7 mil
Product Type General Purpose Coveralls
Resistance Particle
Size (Metric) Inseam 72.39 cm
Closure Type Front Zipper
Size Medium
Height (Metric) 1.6 to 1.73 m
Description Flashspun HDPE
Quantity 25/Cs.
Disposable Limited-use
Latex Free Yes
Size (English) Inseam 28.5 in.
Size (Metric) Chest 93.34 to 102.23 cm
Length (Metric) Sleeve 86.36 cm
Sterility Non-sterile
Collar Type Laydown
Waist Style Elastic
Certifications/Compliance ASTM D1777, D3776, D774, D5733, D5034, D257, AATCC 127
Neck Style Collared
Length (English) Sleeve 34 in.
Hood Type Unhooded
Color White
Gender Unisex
Ankle Style Elastic
Combinaisons avec élastiques aux poignets et aux chevilles et cagoule intégrée 
Dotées d’une cagoule intégrée adaptable sur un appareil respiratoire, avec un élastique autour du visage; conçues pour couvrir le cou et le menton et s’adapter autour du masque respiratoire. Une fermeture éclair plus longue s’étend jusqu’au menton pour une protection complète du cou.
    numéro de catalogue Description Prix Quantité  
Combinaisons avec élastiques aux poignets et aux chevilles et cagoule et bottes intégrées 
Dotées d’une cagoule intégrée adaptable sur un appareil respiratoire, avec un élastique autour du visage; conçues pour couvrir le cou et le menton et s’adapter autour du masque respiratoire. Une fermeture éclair plus longue s’étend jusqu’au menton pour une protection complète du cou. Les bottes Tyvek FC intégrées sont enduites d’un revêtement spécial pour une plus grande adhérence.
    numéro de catalogue Description Prix Quantité  
Sarraus/blouses de laboratoire
DuPont Tyvek Lab Coat
Sarraus et blouses de laboratoire DuPont Tyvek
Les sarraus et blouses de laboratoire DuPontMC TyvekMC sont jetables, tout en étant suffisamment solides pour être portés plusieurs fois. Ils fournissent une excellente protection contre les particules microscopiques. Toutes les blouses de laboratoire sont blanches, fabriquées d'un tissu Tyvek léger résistant à la déchirure. Chaque sarrau est chimiquement et biologiquement inerte et assure une protection limitée contre les éclaboussures.
Explorer maintenant
Sarraus à poignets ouverts 
Comprend une veste couvrant les jambes, avec des fermetures à pression sur le devant pour un enfilage et un retrait faciles. Parfaitement adaptés aux applications qui ne nécessitent pas une combinaison complète ni un col plat.
    numéro de catalogue Description Prix Quantité  
Success
19087224 Détails
GREENER_CHOICE
LABCOAT 5SNAP NO PKT XXL 30/CS
Spécifications du produit
Size (English) Chest 44.25 to 47.75 in.
Length (Metric) 106.04 cm
For Use With (Application) Lead and asbestos abatement and remediation, general maintenance and operations, spray painting, general clean-up
Disposable Limited-use
Seam Type Serged
Cuff Style Open
Length (Metric) Sleeve 90.8 cm
Material Tyvek
Collar Type Laydown
Style Below Hip-length
Certifications/Compliance ASTM D1777
Length (English) Sleeve 35.75 in.
Packaging Type Bulk Packaged
Color White
Product Type General Purpose Frock
Length (English) 41.75 in.
Closure Type Snaps
Size 2X-Large
19087223 Détails
GREENER_CHOICE
LABCT 5SNP NO PKT XL 30CS
Spécifications du produit
Size (English) Chest 41.75 to 45.25 in.
Length (Metric) 99.06 cm
For Use With (Application) Lead and asbestos abatement and remediation, general maintenance and operations, spray painting, general clean-up
Disposable Limited-use
Seam Type Serged
Cuff Style Open
Length (Metric) Sleeve 88.26 cm
Material Tyvek
Collar Type Laydown
Style Below Hip-length
Certifications/Compliance ASTM D1777
Length (English) Sleeve 34.75 in.
Packaging Type Bulk Packaged
Color White
Product Type General Purpose Frock
Length (English) 39 in.
Closure Type Snaps
Size X-Large
19-087-225 Détails
GREENER_CHOICE
DuPont™ Tyvek™ 400 Frocks, Open Wrists Size: 2X-Large
Spécifications du produit
Size (English) Chest 48.75 to 52.25 in.
Length (Metric) 113.03 cm
For Use With (Application) Lead and asbestos abatement and remediation, general maintenance and operations, spray painting, general clean-up
Disposable Limited-use
Seam Type Serged
Cuff Style Open
Length (Metric) Sleeve 93.34 cm
Material Tyvek
Collar Type Laydown
Style Below Hip-length
Certifications/Compliance ASTM D1777
Length (English) Sleeve 36.75 in.
Packaging Type Bulk Packaged
Color White
Product Type General Purpose Frock
Length (English) 44.5 in.
Closure Type Snaps
Size 3X-Large
19-813-470 Détails
DuPont™ Tyvek™ 400 Frocks, Open Wrists Size: X-Large
Spécifications du produit
Size (English) Chest 52.25 to 55.75 in.
Length (Metric) 120 cm
For Use With (Application) Lead and asbestos abatement and remediation, general maintenance and operations, spray painting, general clean-up
Disposable Limited-use
Seam Type Serged
Cuff Style Open
Material Tyvek
Collar Type Laydown
Certifications/Compliance ASTM D1777
Packaging Type Bulk Packaged
Color White
Product Type General Purpose Frock
Length (English) 47.24 in.
Closure Type Snaps
Size 4X-Large
Sarraus à poignets élastiqués
Comprend une veste à hauteur des genoux, avec des fermetures à pression frontales pour un enfilage et un retrait faciles. Parfaitement adaptés aux applications qui ne nécessitent pas une combinaison complète, ces sarraus sont dotés de poignets élastiqués ajustés.
    numéro de catalogue Description Prix Quantité  
Success
19-054-105 Détails
GREENER_CHOICE
DuPont™ Tyvek™ 400 Extra Long Frocks, Front Snap Closure Size: 4X-Large
Spécifications du produit
Size (English) Chest 52.25 to 55.75 in.
Length (Metric) 120 cm
For Use With (Application) Lead and asbestos abatement and remediation, general maintenance and operations, spray painting, general clean-up
Disposable Limited-use
Seam Type Serged
Cuff Style Elastic
Length (Metric) Sleeve 93.34 cm
Material Tyvek
Collar Type Laydown
Style Knee-length
Length (English) Sleeve 36.75 in.
Packaging Type Bulk Packaged
Color White
Product Type Extra Long Frock
Length (English) 47.24 in.
Closure Type Snaps
Size 4X-Large
19-054-106 Détails
GREENER_CHOICE
DuPont™ Tyvek™ 400 Extra Long Frocks, Front Snap Closure Size: 2X-Large
Spécifications du produit
Size (English) Chest 44.25 to 47.75 in.
Length (Metric) 106.04 cm
For Use With (Application) Lead and asbestos abatement and remediation, general maintenance and operations, spray painting, general clean-up
Disposable Limited-use
Seam Type Serged
Cuff Style Elastic
Length (Metric) Sleeve 88.26 cm
Material Tyvek
Collar Type Laydown
Style Knee-length
Length (English) Sleeve 34.75 in.
Packaging Type Bulk Packaged
Color White
Product Type Extra Long Frock
Length (English) 41.75 in.
Closure Type Snaps
Size 2X-Large
Blouses de laboratoire à poignets ouverts 
Protection frontale renforcée avec col mao conçu pour s’ajuster parfaitement autour d’un appareil à ventilation assistée à cagoule. Cette blouse de laboratoire est en outre dotée de deux poches frontales et de fermetures à pression frontales.
    numéro de catalogue Description Prix Quantité  
Couvre-bottes & et couvre-chaussures
DuPont Tyvek Shoes Covers
Couvre-bottes et couvre-chaussures DuPont Tyvek
Les couvre-bottes et couvre-chaussures DuPontMC TyvekMC protègent vos pieds contre la saleté, la graisse et les éclaboussures.
Résistants à l’abrasion et aux déchirures, légers et confortables, les couvre-bottes Tyvek offrent protection supérieure, durabilité et respirabilité.
Explorer maintenant
    numéro de catalogue Description Prix Quantité  
Success
198132156 Détails
DuPont™ Tyvek™ 400 Boot Covers Height (English): 18 in.
Spécifications du produit
Height (Metric) 45.72 cm
Height (English) 18 in.
Length (Metric) 35.56 cm
Model TY454SWHLG0100SR
For Use With (Application) Lead and Asbestos Abatement, Remediation, General Maintenance, Spray Painting, Cleaning
Disposable Single-use
Seam Type Serged
Material Tyvek
Sterility Non-sterile
Thickness 5.9 mil
Color White
Product Type Boot Covers
Sole Type Anti-skid
Length (English) 14 in.
Closure Type Elastic Top and Ankles
Size Large
19-813-211 Détails
GREENER_CHOICE
DuPont™ Tyvek™ 400 Boot Covers Height (English): 18 in.
Spécifications du produit
Product Type Boot Covers
Height (Metric) 45.72 cm
Height (English) 18 in.
For Use With (Application) Lead and Asbestos Abatement, Remediation, General Maintenance, Spray Painting, Cleaning
Model TY454SWH00010000
Disposable Single-use
Seam Type Serged
Sole Type Anti-skid
Sterility Non-sterile
Material Tyvek
Closure Type Elastic Top and Ankles
Thickness 5.9 mil
Color White
Size Universal
19-715-362 Détails
GREENER_CHOICE
DuPont™ Tyvek™ 400 Shoe Covers
Spécifications du produit
Product Type Shoe Covers
Height (Metric) 20.95 cm
Height (English) 8.25 in.
Model TY450SWH000200LG
Resistance Dry Particulates
Disposable Single-use
Seam Type Serged
Sterility Non-sterile
Material Tyvek
Closure Type Elastic Ankle
Thickness 5.7 mil
Color White
Size Universal
Tabliers à bavette
DuPont Tyvek Apron
Tabliers à bavette et manches DuPont Tyvek
Les tabliers à bavette et manches DuPontMC TyvekMC protègent contre un bon nombre de poudres dangereuses. Le tissu Tyvek non tissé protège contre la pénétration de particules et autres contaminants. Une protection inhérente bloque les particules microscopiques, même après l’abrasion.
Explorer maintenant
    numéro de catalogue Description Prix Quantité  
Success
01-361-83 Détails
GREENER_CHOICE
DuPont™ Tyvek™ Bib Apron
Spécifications du produit
Length (Metric) 69 cm
For Use With (Application) Lead and asbestos abatement/remedation, general maintenance/operations, spray painting, general clean-up
Seam Type Bound
Type Bib Apron
Length (English) 36 in.
Material Tyvek
Color White
Size Universal
01-361-21 Détails
GREENER_CHOICE
DuPont™ Tyvek™ Sleeve
Spécifications du produit
Seam Type Serged
Material Tyvek
Packaging 100 Pairs/Cs.
Size Universal