Ensemble A de coulage manuel de gel InvitrogenMC SureCastMC - Matériel et réactifs
Versez vos propres gels de polyacrylamide facilement et en toute confiance avec l’ensemble A de coulage manuel de gel SureCastMC. Le produit complet comprend le système de coulage manuel SureCastMC et les réactifs de coulage à la main SureCastMC.
Comprend : 2 postes de coulage manuel SureCast, 2 tampons d’étanchéité SureCastMC, 2 ensembles de plaques de verre SureCastMC (2 plaques avant et 2 plaques arrière), 6 peignes pour gel SureCastMC (2 de chaque : 10, 12, 15 puits), 10 espaceurs de gel SureCastMC, 1 tampon de concentration SureCastMC (1L) (emballage de 2), 1 tampon de séparation SureCastMC (1L) (2 par emballage), 1 solution d’acrylamide SureCastMC (40 %) (450 mL), 1 solution APS SureCastMC (25 g) et 1 solution TEMED SureCast™ (30 mL)
Ensemble B de coulage manuel de gel InvitrogenMC SureCastMC - Matériel seulement
Versez vos propres gels de polyacrylamide facilement et en toute confiance avec l’ensemble B de coulage manuel de gel SureCastMC. Le produit complet comprend le système de coulage manuel SureCastMC.
Comprend : 2 postes de coulage manuel SureCast, 2 tampons d’étanchéité SureCastMC, 2 ensembles de plaques de verre SureCastMC (2 plaques avant et 2 plaques arrière), 6 peignes pour gel SureCastMC (2 de chaque : 10, 12, 15 puits) et 10 espaceurs de gel SureCastMC
Ensembles de bienvenue Novex™ WedgeWell™
Ces gels offrent des puits innovateurs en biseau qui permettent un volume d’échantillon jusqu’à deux fois plus élevé que les autres gels de 1,0 mm d’épaisseur et des ouvertures plus grandes qui facilitent le chargement des échantillons.
Comprend : Réservoir à mini gels, gels NovexMC WedgeWellMC (2 boîtes de 20 gels), tampon de migration NovexMC Tris-Glycine SDS (10 X), tampon d’échantillon NovexMC Tris-Glycine SDS (2 X), agent de réduction des échantillons NuPAGE MC (10 X), marqueur de protéine PageRulerMC Plus précoloré
Ensemble de bienvenue NovexMC BoltMC + système iBlotMC 2
Une solution de séparation de protéine et de transfert Western complète qui combine l’ensemble de bienvenue Bolt A au dispositif de transfert de gel iBlot 2 et au tampon de transfert iBlot 2 (nitrocellulose, format régulier) en remplacement de la boîte de gels Bolt.
Ensemble de départ de transfert Wester InvitrogenMC iBindMC Flex
Comprend : Un appareil de transfert Western iBindMC Flex, une boîte de cartes iBindMC Flex et une trousse de solutions iBindMC Flex — tout ce dont vous avez besoin pour faire passer vos opérations d’immunodétection au niveau supérieur
Ensemble de bienvenue du système Thermo ScientificMC PierceMC Power
Économisez 142 $ à l’achat de ce système complet permettant des opérations de colorations et de transfert de protéine rapides et efficaces.
Comprend : Système Pierce Power, trousse de coloration Pierce Mini Gel Power, tampon de transfert Pierce One-Step, papier filtre pour transfert Western
Ensembles de transfert Western en milieu liquide NovexMC BoltMC A et B
Le module Mini Blot est un dispositif de transfert de protéines en milieu liquide qui s’utilise exclusivement avec le réservoir à mini gels polyvalent.
Il comprend deux modules Mini Blot ainsi que tous les composants nécessaires pour effectuer le transfert protéine à membrane en milieu liquide au moyen du mini réservoir de gel polyvalent (non inclus).
Ensemble de réservoir à mini gels InvitrogenMC et de module de transfert
Fournit tous les dispositifs nécessaires pour procéder à la séparation des protéines et au transfert Western en milieu liquide.
Comprend : Mini réservoir de gel (réservoir de migration, pinces à cassette gauche et droite, base de réservoir, couvercle de réservoir et adaptateurs d’alimentation) et deux modules Mini Blot (chaque module Mini Blot comporte un joint, quatre éponges de transfert, des pinces de transfert et un rouleau de transfert)
Ensemble de bienvenue NovexMC BoltMC A
4 à 12 %, 10 puits
Tous les gels et tampons Bolt nécessaires pour commencer à utiliser le réservoir à mini gels. Les mini gels Bis-Tris Plus permettent de charger un volume jusqu’à deux fois plus élevé que les gels de protéine ordinaires.
Comprend : Réservoir à mini gels, 20 gels Bolt Bis-Tris Plus 4 à 12 %, 10 puits, tampons de migration Bolt MES SDS 500 mL (20 X), tampons d’échantillon Bolt LDS 10 mL (4 X), agent de réduction des échantillons Bolt 10mL (10 X), solution SeeBlueMC Plus2 standard précoloré, 500 μL
Ensemble de bienvenue NovexMC BoltMC B
4 à 12 %, 15 puits
Tous les gels et tampons nécessaires pour commencer à utiliser le réservoir à mini gels. Les mini gels Bis-Tris Plus permettent de charger un volume jusqu’à deux fois plus élevé que les gels de protéine ordinaires.
Comprend : Réservoir à mini gels, 20 gels Bolt Bis-Tris Plus 4 à 12 %, 15 puits, tampon de migration Bolt MES SDS 500 mL (20 X), tampon d’échantillon Bolt LDS 10 mL (4 X), agent de réduction des échantillons Bolt 10mL (10 X), solution SeeBlueMC Plus2 standard précoloré, 500 μL
Ensemble de départ InvitrogenMC AnzaMC
Simplifiez la méthode traditionnelle de clonage par enzymes de restriction grâce au système de clonage InvitrogenMC AnzaMC.
Comprend : AnzaMC 11 EcoRI, AnzaMC 5 BamHI, AnzaMC 1 NotI, AnzaMC 16 HindIII, AnzaMC 12 XbaI, mélange réactionnel AnzaMCT4 ADN ligase, phosphatase alcaline AnzaMC, tampon AnzaMC (10 X), tampon AnzaMC rouge (10 X)
Ensemble de départ de purification plasmidique InvitrogenMC PureLinkMC
Isoler l'ADN plasmidique de la pureté la plus élevée provenant de 100 à 500 mL d’une culture bactérienne d'une nuit obtenue au moyen du plasmide PureLink HiPure. Cette eau exempte de nucléases, prête à utiliser, a été désionisée, filtrée dans la bouteille finale et autoclavée.
Comprend : Eau exempte de nucléases (non traitée par DEPC) ( NoCat. AM9937), trousse de purification Purelink Hipure Filter Maxi (NoCat. K210017)
Ensemble de départ InvitrogenMC RNaseZapMC et TRIzolMC
La trousse de purification d’ARN TRIzol Plus offre une méthode simple, fiable et rapide pour isoler l’ARN total de haute qualité à partir d’une grande variété d’échantillons. La solution de décontamination de ribonucléases RNaseZapMC est une solution de décontamination des surfaces qui détruit les ribonucléases au contact.
Comprend : Solution de décontamination de ribonucléases RNaseZap (No Cat. AM9780), trousse de purification d’ARN TRIzol Plus (NoCat. 12-183-555)
Trousse de départ InvitrogenMC PureLinkMC RNA Mini et RNALaterMC
Obtenez un ARN à haut rendement et d’intégrité élevée à partir de tissus d’animaux et de végétaux ainsi que d’échantillons de sang, de bactéries, de levures et d'échantillons liquides à l’aide de l’ensemble de départ PureLink RNA Mini. La solution de stabilisation d’ARN RNAlater stabilise et protège l’ARN dans les échantillons de tissus intacts non congelés, ce qui élimine la nécessité de traiter immédiatement les échantillons de tissus.
Comprend : Solution de stabilisation d’ARN RNAlater (NoCat. AM7021), trousse PureLink RNA Mini (NoCat. 12-183-018A)
Ensemble de départ de gel d’agarose InvitrogenMC E-GelMC CloneWell™
Obtenez un clonage plus efficace avec des bandes de haute qualité en aussi peu que sept minutes ! Le colorant SYBER SafeMC rend l’électrophorèse plus sécuritaire!
Comprend : Système d’alimentation E-GelMC iBaseMC, transilluminateur en temps réel E-GelMC Safe ImagerMC, filtre ambre, lunettes de visualisation Safe ImagerMC, 18 gels E-GelMC CloneWellMC et marqueurs d’ADN (haute gamme) E-GelMC
Système d’électrophorèse sur agarose précoulée InvitrogenMC E-GelMC Go!, 1 %
Le système idéal lorsque vous n’avez que quelques échantillons et devez vérifier la réaction rapidement ou sur le terrain.
Comprend : 1 gel d’agarose E-Gel Go! Base avec câble d’alimentation, 1 emballage de 10 cassettes de gels d’agarose précoulés E-Gel Go! à 1 %, 1 tube de 100 applications de marqueurs d’ADN E-Gel 1 Kb Plus et 4 tubes de 1,25 mL de tampon de chargement E-Gel
Ensemble de départ de gel d'agarose précoulé InvitrogenMC E-GelMC EX, 1 %
Obtenez des bandes de haute qualité en moins de 10 minutes! Cassettes précoulées prêtes à utiliser avec agarose, électrodes et coloration dans le gel.
Comprend : Système d’alimentation E-GelMC iBase, marqueurs d’ADN (haute gamme) E-GelMC, une boîte de 18 gels E-GelMC CloneWell, tampon de chargement d’échantillons E-GelMC (1 X) et transilluminateur en temps réel
Ensemble de départ du système d’expression GibcoMC Expi293MC
Le système d’expression Expi293 est une avancée majeure dans la technologie de l’expression transitoire. Ce système assure une production rapide et à très haut rendement de protéines à partir de cellules de mammifères. Ce système optimisé est conçu avec précision pour les cellules 293 en suspension, un milieu optimisé et un réactif de transfection assurant un repliement natif et des rendements en protéines 10 fois supérieurs.
Comprend : Deux flacons de cellules Expi293F congelées, 1 bouteille de 1000 mL de milieu d’expression Expi293, 1 trousse de transfection ExpiFectamineMC 293 pour 1 L de culture, 1 flacon de vecteur de contrôle positif exprimant des anticorps, 1 bouteille de 100 mL de milieu à sérum réduit Opti-MEM
Trousse de système d’expression GibcoMC ExpiCHOMC
Assure le rendement le plus élevé de protéines transitoires chez les cellules CHO.
Comprend : 1 flacon de cellules ExpiCHO-SMC congelées, 1 bouteille de 1000 mL de milieu d’expression ExpiCHOMC, 1 trousse de transfection ExpiFectamineMC CHO pour 1 L de Culture, 1 flacon de vecteur de contrôle positif exprimant des anticorps, 1 bouteille de 100 mL milieu sans sérum OptiPROMCSFM
Tous les composants doivent être entreposés à une température entre 2° et 8 °C, sauf les cellules congelées qui doivent être entreposées dans l’azote liquide.
Trousse d’imagerie cellulaire Molecular ProbesMC
Déterminez facilement la viabilité des cellules après traitement par des composés, avant le passage des cellules ou pendant l'étude des processus de mort cellulaire grâce à cette trousse offrant des options robustes et populaires destinées à des applications d’imagerie de cellules vivantes et fixes.
Comprend : Ensemble d’imagerie de viabilité cellulaire ReadyProbesMC, bleu/vert (NoCat. R37609), colorant pour cellules vivantes NucBlue (NoCat. R37605), réactif NucRed Live 647 ReadyProbes (NoCat. R37106), réactif Image-iT FX Signal Enhancer ReadyProbes (NoCat. R37107), anticorps secondaire chèvre anti-IgG de lapin (H+L), conjugué Alexa FluorMC 594 (NoCat. R37117), anticorps secondaire chèvre anti-IgG de souris conjugué à Alexa Fluor 488 (NoCat. R37120)
Ensemble de départ du système de transfection InvitrogenMC NeonMC
L’ensemble de départ du système de transfection Neon vous assure un démarrage plus rapide, plus pratique et à moindres coûts. Le système de transfection Neon assure un transfert rapide et efficace des acides nucléiques dans tous les types de cellules de mammifères, y compris les cellules primaires, les cellules souches et les cellules difficiles à transfecter.
Comprend : Dispositif d'électroporation, pipette, porte-pipettes, clé USB, manuel d'utilisation, cordon d'alimentation, trousse du système de transfection 100 μL (192 réactions) et trousse du système de transfection 10 μL (192 réactions)
Ensemble de départ Qubit™ 3.0 NGS
Pour les utilisateurs qui ont besoin de quantifier de façon précise l’ADN qu’ils s’apprêtent à séquencer, il s’agit du seul produit capable de leur offrir la sensibilité précise requise généralement pour une quantité minimale d’échantillon.
Comprend : Fluorimètre Qubit 3.0, tubes d'essais Qubit (emballage de 500) et trousse pour dosage Qubit dsDNA HS (500 essais)
Trousse de départ de quantification QubitMC 3.0
Cette trousse de départ est idéale pour les laboratoires de plus grande envergure qui désirent utiliser le système Qubit pour mesurer une vaste gamme de molécules, de l’ADN à l’ARN en passant par les protéines.
Comprend : Fluoromètre Qubit 3.0, tubes d'essai Qubit (emballage de 500), trousse d'essai Qubit dsDNA BR (100 essais), trousse d'essai Qubit dsDNA HS (100 essais), trousse d'essais Qubit RNA HS (100 eassais) et trousse d'essais Qubit Protein (100 essais)