Emballages départ de peptones Gibco
Améliorez vos applications en bioproduction avec les peptones GibcoMC éprouvées pour leur constance, fiabilité, et haute performance. Choisissez parmi les emballages départ GibcoMC ci-dessous pour des échantillons de peptones les plus communément utilisées dans les cultures de cellules de mammifères et les processus de fermentation microbienne en bioproduction, le tout emballé de façon pratique. Ils vous aideront à rapidement déterminer les bonnes peptones, optimiser vos processus, et atteindre de meilleurs titres et rendements de cellules.
Emballage départ Gibco No 1
Peptones pour applications en santé humaine et animale
Une combinaison de levures non d’origine animale et de peptones à base de soja déjà reconnue pour son utilisation en production de vaccins, d’anticorps monoclonaux, et de protéines recombinantes.
Cette trousse comprend cinq échantillons de 100 g* :
- GibcoMC DifcoMC TC YeastolateMC UF (No Cat. B92804)
- GibcoMC BactoMC TC Yeastolate™ (No Cat. DF5577-15-5)
- Extrait de levure GibcoMC DifcoMC UF(No Cat. DF210929)
- Extrait de levure GibcoMC BactoMC, de qualité technique (No Cat. DF0886-17-0)
- Supplément UF GibcoMC DifcoMC PhytoneMC (No Cat. DF210931)
Emballage départ Gibco No 2
Peptones pour la production de vaccins
Peptones non d’origine et d’origine animale qui offrent de nombreux éléments nutritifs essentiels à la production de vaccins humains et animaux.
Cette trousse comprend six échantillons de 100 g* :
- Extrait de levure GibcoMC BactoMC (No Cat. DF0127-17-9)
- Peptone GibcoMC PhytoneMC (No Cat. B11906)
- Soytone GibcoMC DifcoMC(No Cat. 21-248-8)
- Protéose peptone no 2 GibcoMC BactoMC ProteoseMC (No Cat. DF0121-17-5)
- Protéose peptone no 3 GibcoMC BactoMC ProteoseMC (No Cat. DF0122-17-4)
- Hydrolysats acides de caséine GibcoMC BactoMC (No Cat. DF0230-17-3)
Emballage départ Gibco No 3
Peptones non d’origine animale pour la production de vaccins
Ces produits conviennent à la production de vaccin pour les humains et les animaux et sont idéals pour les processus dans lesquels un milieu sans produits d’origine animale est préféré
Cette trousse comprend six échantillons de 100 g* :
- Extrait de levure GibcoMC BactoMC (No Cat. DF0127-17-9)
- Extrait de levure GibcoMC (No Cat. B11929)
- GibcoMC BactoMC TC Yeastolate (No Cat. DF5577-15-5)
- Peptone GibcoMC PhytoneMC (No Cat. B11906)
- Soytone GibcoMC DifcoMC (No Cat. 21-248-8)
- Extrait de malte GibcoMC BactoMC (No Cat. DF0186-17-7)
*Les emballages départ Gibco ne sont pas BPF et sont pour l’utilisation en évaluation seulement. Le numéro de catalogue en référence correspond à des formats additionnels d’emballage BPF.