Guide de ségrégation et de stockage des produits chimiques
Exemples de produits chimiques
Recommandations de stockage
Types de produits chimiques incompatibles
Réactions en cas de mélange et précautions à prendre pour la santé
Étendre
Acides organiques corrosifs Corrosives
  • Bases
  • Cyanures
  • Liquides inflammables
  • Solides inflammables
  • Acides inorganiques
  • Oxydants
  • Poisons ou toxines
  • Sulfures
  • Réactions violentes et exothermiques
  • Production de gaz
  • NE PAS laisser de l’eau se mélanger à l’acide
Acides inorganiques corrosifs Corrosives
  • Les acides nitrique (≥ 68 %) et sulfurique (≥ 93 %) concentrés doivent être stockés dans des récipients secondaires.
  • Utiliser une armoire de sécurité identifiée « Acides » ou sur des étagères protégées utilisant un confinement secondaire
  • NE PAS stocker sous l’évier ou sur des étagères métalliques
  • Stocker l’acide fluorhydrique dans un endroit accessible uniquement par le personnel autorisé
  • Utiliser des récipients en plastique et un confinement secondaire – NE PAS stocker dans un contenant de verre
  • Consulter la Division de la protection de l’environnement (DEP) pour obtenir de l’assistance
  • Bases
  • Cyanures
  • Liquides inflammables
  • Solides inflammables
  • Acides organiques
  • Oxydants
  • Poisons ou toxines
  • Sulfures
  • Réactions violentes et exothermiques
  • Production de gaz
  • NE PAS laisser de l’eau se mélanger à l’acide
  • Les vapeurs d’acide perchlorique peuvent former des composés explosifs
Bases organiques caustiques et corrosives
  • Hydroxylamine
  • Tétraméthyléthylamine
  • Diamine
  • Triéthylamine
  • Utiliser une armoire séparée – il est recommandé d’utiliser une armoire ventilée pour produits corrosifs ou une zone avec un bac de récupération
  • Tenir à l’écart des sources d’eau potentielles
  • NE PAS stocker sous l’évier
  • Acides
  • Liquides inflammables
  • Solides inflammables
  • Bases inorganiques
  • Oxydants
  • Poisons ou toxines
  • Réactions violentes et exothermiques
  • Production de gaz
Bases inorganiques caustiques et corrosives Corrosives
  • Utiliser une armoire séparée – l’utilisation d’une armoire de sécurité ventilée ou une zone avec un plateau de déversement
  • Tenir à l’écart des sources d’eau potentielles
  • NE PAS stocker sous l’évier
  • Utiliser des contenants en polyéthylène identifiés pour les solutions d’hydroxydes inorganiques
  • Acides
  • Liquides inflammables
  • Solides inflammables
  • Bases organiques
  • Oxydants
  • Poisons ou toxines
  • Réactions violentes et exothermiques
  • Production de gaz
Solides inflammables Flammable
  • Carbone
  • Charbon
  • Magnésium
  • Paraformaldéhyde
  • Phosphore
  • Stocker dans un endroit sec et frais et à l’écart des oxydants et des corrosifs
  • Acides
  • Bases
  • Oxydants
  • Poisons ou toxines
  • Réactions violentes et exothermiques
  • Risque d’incendie
Liquides inflammables Flammable
  • Acides
  • Bases
  • Oxydants
  • Poisons ou toxines
  • Réactifs
  • Réactions violentes et exothermiques
  • Risque d’incendie
Poisons ou toxines Poisons Toxins
  • Stocker dans un endroit sombre, sec, ventilé et frais
  • Utiliser un récipient secondaire incassable et résistant aux produits chimiques (polyéthylène)
  • Stocker les toxines volatiles dont le taux d’évaporation est supérieur à 1,0 - (éther = 1,0) dans une armoire inflammable
  • Stocker les poisons liquides non volatils dans un réfrigérateur ou une armoire
  • Stocker des quantités inférieures à 1 L dans des armoires situées au-dessus du niveau de la paillasse UNIQUEMENT lorsque l’armoire a des portes coulissantes
  • Stocker l’acide fluorhydrique dans un endroit accessible uniquement par le personnel autorisé
  • Utiliser des récipients en plastique et un confinement secondaire – NE PAS stocker dans un contenant de verre
  • Consultez la DEP pour obtenir de l’assistance
  • Acides
  • Bases
  • Corrosifs
  • Liquides inflammables
  • Oxydants
  • Réactifs
  • Réactions violentes et exothermiques
  • Génération de gaz toxiques et inflammables
  • Risque de combustion et d’incendie
  • Risque d’explosion
  • Le chloroforme se décompose à la lumière du soleil et réagit de manière explosive avec les métaux chimiquement réactifs :
    • Poudre d’aluminium ou de magnésium
    • Sodium et lithium
    • Oxydants puissants
    • Caustiques forts tels que les alcalins
Explosifs Explosives
  • Nitrate d’ammonium
  • Peroxyde de benzoyle
  • Diazoisbutylnitrile
  • Nitro-urée
  • Acide picrique
  • Trinitroaniline
  • Trinitrobenzène
  • Acide trinitrobenzoïque
  • Trinitrophénol
  • Trinitrotoluène
  • Nitrate d’urée
  • Sécuriser et stocker à l’écart des autres produits chimiques
  • Tenir à l’écart des frottements ou des chocs
  • Consulter la fiche de données de sécurité (FDS)
  • Consulter la DEP
  • Réactions violentes et exothermiques
  • Production de gaz
  • Risque d’explosion
Oxydants Flammable
  • Gaz combustibles
  • Produits inflammables
  • Matériaux organiques
  • Agents réducteurs
  • Risque d’incendie
  • Génération de gaz toxiques
Formeurs de peroxyde Explosives
  • Conserver à l’abri de la lumière et de la chaleur
  • Stocker dans des bouteilles hermétiques
  • Éviter les récipients dont le couvercle est mal ajusté et les bouchons en verre rodé
  • Enregistrer les dates de réception et d’ouverture de tous les produits chimiques formant des peroxydes
  • La cristallisation, la décoloration et la formation ou le dépôt de couches sont des signes de sensibilité aux chocs – NE PAS utiliser ou déplacer ces récipients, contactez la DEP
  • NE PAS manipuler de vieux récipients ou des récipients périmés de produits chimiques ou réactifs formant des peroxydes, contactez la DEP au 301 496-4710
  • Consulter la FDS
  • Consulter la DEP
  • Réactions exothermiques et violentes
  • Risque d’explosion
  • Sensibilité aux chocs
  • Risque de combustion
Réactivité à l’eau
  • Stocker dans un endroit sec et frais
  • NE PAS stocker sous l’évier
  • Tenir à l’écart des projections potentielles des gicleurs d’incendie et autres sources d’eau
  • Identifier la zone dédiée au stockage de produits réactifs à l’eau
  • Solutions aqueuses
  • Oxydants
  • Consulter la FDS
  • Consulter la DEP
  • Réaction exothermique et violente
Produits inflammables compressés Gaz Compressed BottleFlammable
  • Acétylène
  • Arsine
  • Butane
  • Éthane
  • Germane
  • Hydrogène
  • Méthane
  • Propane
  • Silane
  • Stocker dans un endroit bien ventilé
  • Stocker à l’écart des oxydants, des flammes nues, des étincelles et d’autres sources d’inflammation de la chaleur
  • Conserver à l’abri de la lumière directe du soleil en cas de stockage à l’extérieur où la température ambiante dépasse 125 °F ou 51,7 °C.
  • Utiliser une clé anti-étincelles pour fixer les régulateurs et autres connexions.
  • Installer un pare-flamme et un pare-étincelles sur la vanne de débit de sortie du régulateur
  • Installer des panneaux DÉFENSE DE FUMER autour des zones de stockage et des entrées
  • Utiliser une hotte chimique pour manipuler les gaz comprimés inflammables
  • Oxydants
  • Gaz comprimés toxiques
  • Risque d’incendie
  • Risque d’explosion
Gaz comprimés oxydants Compressed BottleFlammable
  • Chlore
  • Fluor
  • Mélanges de gaz contenant des niveaux d’oxygène supérieurs aux concentrations atmosphériques
  • Oxydes d’azote
  • Oxygène
  • Stocker les oxydants séparément des récipients de gaz inflammables et des matériaux combustibles
  • L’exigence de séparation minimale est de 6 m (20 pi) ou de 1,5 m (5 pi) pour une barrière incombustible ayant un degré de résistance au feu minimal de 30 minutes
  • Les équipements utilisés pour l’oxygène et le protoxyde d’azote avec des matériaux compatibles avec l’oxygène doivent être nettoyés avec des matériaux exempts d’huiles, de graisses et d’autres contaminants
  • Manipuler le fluor dans des contenants spécialement passivés et dans les équipements associés
  • Gaz comprimés inflammables
  • Gaz comprimés toxiques
  • Risque d’incendie
  • Risque d’explosion
Gaz comprimés toxiques Compressed BottlePoisons Toxins
  • Monoxyde de carbone
  • Chlorure d’hydrogène
  • Sulfure d’hydrogène
  • Dioxyde d’azote
  • Utiliser une hotte chimique lorsque vous manipulez des gaz comprimés toxiques
  • Utiliser une armoire à gaz, une enceinte aérée ou un local à gaz pour le stockage ou l’utilisation à l’intérieur de gaz comprimés toxiques
  • Se référer aux informations de la FDS pour des conseils supplémentaires
  • Contactez la Division de la santé et de la sécurité au travail (DOHS) pour déterminer si une vanne à sécurité intégrée ou une surveillance continue des gaz toxiques est nécessaire
  • Gaz comprimés inflammables
  • Gaz comprimés oxydants
  • Libération d’un gaz toxique
  • Une exposition prolongée au sulfure d’hydrogène peut provoquer des nausées, des larmoiements ou une conjonctivite, des maux de tête, une perte de sommeil, une constriction des bronches, de la fatigue, une perte d’appétit, des maux de tête, une irritabilité, des troubles de la mémoire et des vertiges
Agents réducteurs forts
  • Conserver à l’écart de tous les autres produits chimiques
  • Prendre des précautions contre les réactions à l’eau
  • Stocker dans un endroit bien ventilé, frais et sec
  • Consulter la FDS
  • Consulter la DEP
  • Consulter la FDS
  • Consulter la DEP
Substances cancérigènes
  • Consulter la FDS
  • Consulter la DEP
  • Consulter la FDS
  • Consulter la DEP
Tératogènes
  • Aniline
  • Benzène
  • Composés de plomb
  • Composés de mercure
  • L’aniline est incompatible avec l’acide nitrique et le peroxyde d’hydrogène
  • Consulter la FDS
  • Consulter la DEP
  • Consulter la FDS
  • Consulter la DEP
Produits chimiques de base
  • Le stockage devrait se faire sur des tablettes ou des paillasses avec des portes vitrées
  • Stocker sous le niveau des yeux et avec des produits chimiques similaires
    • Consulter la FDS
    • Consulter la DEP
    • Consulter la FDS
    • Consulter la DEP
Source : Tableau de séparation et de stockage des produits chimiques du National Institute of Health (Institut national de la santé) https://ors.od.nih.gov/sr/dohs/Documents/General_Chemical_Storage_Compatibility_Chart.pdf