Les avantages de la préparation d’un étalon de référence gravimétrique à l’aide d’une balance automatique XPR
METTLER TOLEDO a mis au point la balance automatique XPR, qui établit une nouvelle norme en matière de pesage et de distribution en laboratoire. Elle offre des fonctions intelligentes, calculant automatiquement la quantité de solvant nécessaire pour atteindre une concentration souhaitée, afin de permettre une préparation précise des échantillons et des solutions standard.
1. Facilité de fonctionnement et utilisation polyvalente
Grâce à sa conception innovante, la balance automatique XPR peut être utilisée pour le pesage automatisé et manuel, ce qui réduit l’investissement initial.
2. Exactitude, précision et reproductibilité accrues
Pour obtenir des résultats d’analyse fiables, il est essentiel de s’assurer que les étalons de référence sont préparés et enregistrés avec précision. La balance automatique XPR offre une précision et une fiabilité maximales lors de la préparation des échantillons. La méthode automatisée permet de réduire considérablement les erreurs (dans les concentrations ou le traitement des données), en particulier lors de la préparation simultanée de plusieurs solutions. La précision et la fiabilité du processus gravimétrique automatisé permettent de réduire considérablement les reprises d’échantillons. De plus, le poids minimum peut être réduit jusqu’à 30 %. L’ajout gravimétrique de la quantité correcte de solvant permet d’obtenir à chaque fois la concentration cible exacte. Cela permet d’éviter les déviations et les erreurs hors spécification lors de la préparation des solutions et de garantir la conformité avec l’USP 841. Grâce à un processus automatique stable, vous bénéficiez d’une reproductibilité maximale.
3. Utilisation efficace de substances — économies de coûts
Les méthodes analytiques peuvent nécessiter 20 à 50 étalons de référence différents. La quantité de produit à peser dépend du nombre de lots à analyser et de la méthode d’analyse. Si les substances sont pesées directement dans le récipient cible, tel qu’une fiole jaugée, le risque de perte de substance pendant le transfert de l’échantillon est considérablement réduit. Par conséquent, la précision et la reproductibilité de la méthode analytique sont nettement plus élevées. La balance automatique XPR permet de réduire la quantité de substance pesée pour constituer la solution étalon de référence grâce au poids minimum inférieur du système automatisé.
4. Amélioration de la protection de l’utilisateur
La préparation automatisée des étalons de référence peut améliorer la sécurité des utilisateurs et réduire le temps passé à porter des vêtements et des équipements de protection. Une approche automatisée minimise le contact de l’utilisateur avec la substance, car le module de distribution permet de peser directement une substance dans un flacon à partir d’une tête de dosage fermée.
5. Moins de reprises et nettoyage facile — économie de temps
La balance automatique XPR permet de préparer des étalons de référence pour les méthodes analytiques avec précision et efficacité.
  • Évitez les erreurs de pesage manuel qui mènent à des analyses erronées et à des reprises longues, coûteuses et inutiles.
  • Réduisez le temps de nettoyage - moins de risque de déversement, nettoyage plus facile et pas de lavage de fioles jaugées.
6. Consignation sans erreur, sécurité des processus et traçabilité
Lorsque vous utilisez la balance automatique XPR avec le logiciel de laboratoire LabX, vous bénéficiez d’une consignation automatique, d’une sécurité des processus et d’une traçabilité. Créez des flux de travail (PON) avec LabX et accédez-y facilement en un seul clic. LabX vous guide tout au long de votre PON directement sur le terminal de la balance afin que chaque opérateur suive la même procédure. Les données brutes complètes et les métadonnées sont recueillies et conservées dans une base de données sécurisée conformément aux normes ALCOA+.
Gravimetric Reference Standard Preparation | Fisher Scientific
Contenu fourni par :
Mettler Toledo
Reference