Une enceinte biosécuritaire plus sûre et respectueuse de l'environnement qui englobe toutes les applications
Par Elizabeth Dille, PhD, chef de produit, Labconco
Un choix simple
L'enceinte de biosécurité (BSC) Axiom™ de classe II, type C1 est considérée comme une avancée significative dans la technologie de la biosécurité, offrant une solution robuste pour simplifier les opérations et élever les normes de sécurité. Il élimine toute confusion quant au type de BSC requis pour votre recherche, offre une sécurité accrue et réduit les coûts qui seraient engendrés par d'autres enceintes. L'Axiom BSC peut fonctionner comme une enceinte à recirculation, ou peut être connectée à un système d’évacuation de Chem-Zone™ ou de la zone de travail centrale. Cette flexibilité permet à votre laboratoire de passer d'une enceinte ne convenant plus à une autre en cas d'évolution de vos besoins en matière de recherche. Après un raccordement rapide au réseau de conduits et une nouvelle certification, vous disposez d'une armoire qui répond à vos besoins changeants.
Sécurité avancée
Bien que cela soit rare, mais en cas de défaillance de l'évacuation à distance dans une enceinte ventilée de classe II, de type A2 ou B2, les utilisateurs courent le risque d'être exposés à des produits chimiques et/ou biologiques. En l'absence d'une ventilation suffisante du bâtiment, l'air contaminé risque de s'échapper par le dessus d'une enceinte de classe II, type A2, ou de la zone du volet à guillotine d'une enceinte de classe II, type B2.
Représentée en orange, la zone Chem-Zone est bombée et délimitée par des fentes de circulation d'air. Cette zone fournit une évacuation en un seul passage lorsqu'elle est connectée aux conduits et certifiée en mode B.
Si une panne éloignée du système d'évacuation est détectée dans le BSC Axiom, les utilisateurs sont immédiatement protégés par l'initiation d'un protocole de protection active (APP). L'APP ajuste rapidement le ventilateur d'extraction interne de l'Axiom pour améliorer le confinement tout en alertant l'utilisateur en cas de défaillance de l'extraction. Un compte à rebours de cinq minutes s'active pour laisser le temps de terminer le travail et de nettoyer l'enceinte en toute sécurité.
L'Axiom BSC est doté d'un système de ventilation à double ECM qui l'aide à réagir de manière appropriée en cas de panne d’évacuation. Ce système nécessite une pression statique minimale de la part du système d'évacuation général, ce qui est très utile lorsque l'on tente d'installer de nouveaux BSC dans des laboratoires existants et plus anciens.
Conservation de l'énergie
Pour évacuer les BSC, il faut faire passer l'air à travers l'enceinte et le faire sortir du bâtiment par le système d'évacuation. En moyenne, les unités de classe II, type B2 évacuent deux à trois fois plus d'air que les unités de classe II, type A2. Du point de vue de la conservation de l'énergie, les BSC de type A2 offrent des avantages significatifs. Cependant, les BSC de type A2 ne sont pas recommandés pour les applications impliquant de plus grands volumes de produits chimiques. Dans le passé, les utilisateurs ont opté pour des enceintes de type B2 avec une évacuation à un seul passage plus sûre, mais l'Axiom BSC y parvient dans la zone de travail Chem-Zone avec un volume d'évacuation et une pression statique similaires à ceux des enceintes de type A2. L'Axiom BSC peut également se connecter à un système d'évacuation général, contrairement aux enceintes de type B2 qui nécessitent un réseau de conduits dédiés.
L'Axiom Class II, Type C1 BSC change la façon dont les scientifiques abordent la conception des laboratoires, en combinant une polyvalence et une durabilité inégalées avec une sécurité inégalée. Avec l'Axiom BSC, le dilemme du choix entre les enceintes de type A2 ou de type B2, ou la nécessité de disposer de plusieurs unités pour répondre à diverses exigences, n'est plus nécessaire. Désormais, n’importe quelle application peut être traitée avec facilité et efficacité.
Visitez le site fishersci.ca/labconco pour commencer vos achats.