Réussir l’entreposage de glace sèche Conteneurs 2-Cube Sonoco ThermoSafe
Le défi
Il n’est pas simple de maintenir un stock de dioxyde de carbone (CO2) gelé, ou glace sèche. La glace sèche se sublime rapidement à température ambiante (+20°C), soit 100 degrés de plus que la température du dioxyde de carbone gelé (–80°C).
Les refroidisseurs de paillasse isolés avec de polystyrène expansé (EPS) peuvent aider, mais ils ne peuvent pas maintenir les températures basses pendant longtemps, et deviennent trop friables après quelques utilisations seulement. Les refroidisseurs plus anciens en polyuréthane n’ont généralement pas de joints d’étanchéité ni de couvercles bien ajustés, et leur performance laisse elle aussi à désirer. De plus, toute humidité à l’intérieur des refroidisseurs se condense rapidement sur la glace sèche, ce qui crée une masse inséparable de CO2 gelé et d’eau (H2O) gelée.
Comme la sublimation du CO2 se produit à –80°C et que l’H2O change de phase à 0°C, vous conserverez probablement vos produits à une température souvent considérablement supérieure à –80°C. Selon l’application, la température réelle de la glace sèche n’est pas toujours critique, mais ne pas connaître la température peut être problématique.
Les problèmes actuels de la chaîne d’approvisionnement ayant provoqué de longs délais et une augmentation considérable du prix de la glace sèche, de meilleures solutions d’entreposage sont désormais nécessaires.
sonoco-successfully-storing-dry-ice-sonoco-thermo-safe-2-cube-containers-22-698-1467
Le 2-Cube ThermoSafe
Sonoco ThermoSafe, un chef de file en emballages d’expédition pour la chaîne du froid, a mis au point un récipient isolé durable pour conserver efficacement la glace carbonique. Appelé “2-Cube” en raison de sa capacité de 2,0 pieds cube, il peut contenir environ 100 livres de pellets de glace sèche, ou deux blocs de 50 livres de glace sèche. Son couvercle à sens unique avec joint d’étanchéité, associé à un loquet flexible, permet au CO2 sublimé gazeux de s’échapper tout en empêchant l’air chaud de rentrer.
Le 2-Cube se compose d’un corps monobloc moulé, fabriqué en polyéthylène résistant aux chocs spécialement formulé. Ce matériau est suffisamment robuste pour permettre d’empiler les unités en toute sécurité, même lorsqu’elles sont pleines. Le polyéthylène est facile à nettoyer et à entretenir, et il est conçu pour durer au moins 10 ans. Un mélange exclusif de polyuréthane conçu pour une adhésion maximale au polyéthylène assure une isolation haute performance et présente une valeur R suffisante pour que la glace sèche reste gelée pendant une période considérable.
La nature réutilisable du 2-Cube et sa conception contribuent à créer une solution plus durable, ce qui vous permet finalement d’économiser de l’argent tout en maintenant la qualité de votre glace sèche.
sonoco-successfully-storing-dry-ice-sonoco-thermo-safe-main-22-698-1467
Contenu fourni par :
sonoco-brand-page-logo-21-1901
Reference