Allergie au nitrile? Le nitrile sans accélérateur peut aider
Par Fritz Maskrey, vice-président, développement commercial, TechNiGlove International
Lorsque l’on pense aux allergies dans l’univers des gants jetables, le caoutchouc naturel vient immédiatement à l’esprit.
Une solution simple à ce problème a été introduite dans les années 1990 avec l’utilisation de polymères synthétiques. Ce nouveau matériau imitait les propriétés du caoutchouc naturel sans les protéines allergènes qui provoquaient des réactions allergiques chez certains utilisateurs. C’est ainsi qu’est né le produit que nous connaissons aujourd’hui sous le nom de « gants jetables en nitrile à paroi mince ».
Production de gants en nitrile : simple et complexe
Pour créer des produits en nitrile, le nitrile liquide est raffiné et appliqué sur une forme en céramique, puis durci pour créer un polymère élastique à la forme souhaitée. Le polymère élastique, qui a été moulé sous la forme de gants de différentes tailles et longueurs, est ensuite chloré à l’intérieur et à l’extérieur, puis fini en fonction des spécifications de l’environnement de salle blanche ou de l’utilisation générale en laboratoire.
Depuis l’apparition du nitrile, les fabricants rivalisent pour créer un meilleur processus de fabrication des gants, qui serait également plus efficace. La concurrence a conduit les fabricants à ajouter certains accélérateurs destinés à réduire le temps nécessaire à la polymérisation d’un gant, à réduire le coût du matériau global, à donner au matériau un toucher plus doux et, de manière générale, à fournir au client un produit abordable et performant.
Certains produits chimiques à base de soufre ont été développés pour atteindre ces objectifs. Ces substances chimiques ont des structures chimiques incroyablement compliquées et des noms scientifiques encore plus compliqués. Si cette liste de produits chimiques peut avoir de nombreux effets positifs, un effet secondaire malheureux peut être une réaction allergique (désormais connue sous le nom d’allergie au nitrile) similaire à celle du latex.
Les exemples actuels d’accélérateurs utilisés dans la production de gants en nitrile comprennent :
  • N-cyclohexyl-2-benzothiazole sulfenamide
  • 2-Dibenzothiazole disulfide
  • Disulfure de tétraméthylthiurame
  • Diphénylguanidine
  • 2-Mercaptobenzothiazole
  • 3-Méthylpipéridine
Cela signifie-t-il que je suis allergique aux gants en nitrile?
Comme la plupart de ces réactions ne sont pas dues au nitrile lui-même, mais à des produits chimiques ajoutés lors de la fabrication, elles sont considérées comme des allergies de « type 4 ». Également appelées allergies à médiation cellulaire ou allergies retardées, elles surviennent lorsque les lymphocytes T sont activés et produisent une inflammation dans la zone affectée. Les allergies de type 4 ne sont pas liées aux anticorps, mais plutôt à un type de réponse des globules blancs.
L’une des technologies les plus récentes utilisées dans la production de gants jetables à paroi mince est le nitrile « sans accélérateur ». Les directeurs de production, les ingénieurs de ligne et les acheteurs en entreprise devraient connaître cette option. Choisir des gants fabriqués avec ce matériau et ces méthodes peut réduire considérablement les réactions des utilisateurs souffrant d’allergies de type 4.
Contrairement aux allergies au latex, qui peuvent entraîner des réactions allergiques plus graves, les personnes qui réagissent aux accélérateurs contenus dans les gants en nitrile ne présentent généralement qu’une dermatite de contact (hypersensibilité de type 4).
Les réactions aux gants en nitrile peuvent inclure de l’urticaire, des ampoules, des démangeaisons, des brûlures et une sensibilité au soleil. Ces symptômes apparaissent généralement un ou deux jours après l’exposition. Les porteurs de gants en nitrile peuvent également souffrir d’une dermatite de contact irritante non allergique, dont les symptômes comprennent des cloques, des lésions, des ulcères et une peau sèche.
Gants en nitrile et en nitrile sans accélérateur de Techniglove
Les principales caractéristiques de nos produits sans accélérateur sont les suivantes :
  • Allongement et résistance à la traction plus de 300 % supérieure aux formulations traditionnelles en nitrile
  • Forme, toucher et fonction presque identiques aux gants en latex
  • Moins de matériaux pour une résistance supérieure
Contactez votre représentant commercial Fisher Scientific pour obtenir des informations sur une large sélection de gants en nitrile, notamment les gants d’examen Rival (série RV400) en nitrile sans accélérateur, à faible extractibilité et sans poudre.
TechNiGlove International est l’un des principaux fabricants de gants jetables pour les environnements à contamination contrôlée. Les gants en nitrile, en nitrile stérile et en latex de TechNiGlove offrent une qualité constante pour une utilisation dans les salles blanches, les environnements stériles non médicaux, les environnements pharmaceutiques et les environnements industriels.