Réalité ou friction : Réponses à vos questions sur l’électricité statique et les balances
Est-ce que votre balance dérive lentement en essayant de lire un poids? Les lectures de la balance sont-elles instables?
Ces problèmes peuvent être attribués à un coupable bien connu : l’électricité statique. Les échantillons chargés électrostatiquement peuvent non seulement créer de la frustration, mais aussi nuire à la précision du pesage et entraîner des pertes de matériel et des erreurs importantes. Voici quelques questions et réponses courantes sur l’électricité statique.
Réalité : La friction est de loin la cause la plus courante des décharges électrostatiques.
De nombreuses tâches de laboratoire – comme l’utilisation d’un chiffon pour essuyer un bécher en verre, la prise d’un flacon de mesure avec des gants jetables ou le remplissage d’un plateau de pesée avec de la poudre – peuvent générer des charges électrostatiques mesurables qui interfèrent avec les résultats de pesée.
Réalité : Les conditions climatiques de votre laboratoire affectent les résultats de vos pesées.
Les niveaux d’humidité relative inférieurs à 40 ou 50 % augmentent les problèmes de charge électrostatique. Plus l’humidité est faible, moins les particules chargées ont de chances de trouver des molécules d’eau sur lesquelles « surfer » pour se rendre à l’endroit voulu.
En fonction de l’humidité relative, une charge peut prendre de quelques secondes à plusieurs minutes pour se dissiper. Dans des atmosphères contrôlées et sèches avec moins de 20 % d’humidité relative, les charges sur les matériaux peuvent faire dériver les poids de plusieurs centaines de milligrammes et peuvent persister pendant plusieurs heures.
Fiction : Il n’y a aucun moyen de dissiper les charges électrostatiques.
Les kits antistatiques METTLER TOLEDO utilisent le courant alternatif (CA) pour générer des ions et neutraliser immédiatement les charges électrostatiques des échantillons ou des récipients. Cette méthode est efficace, totalement sûre, et ne perturbe pas les courants aériens et n’augmente pas le temps de stabilisation. Les gains de temps, d’efficacité et de sécurité en font un investissement judicieux pour votre laboratoire.
La solution XPR
Les progrès de la technologie de pesage analytique METTLER TOLEDO permettent à la dernière génération de balances analytiques de détecter, mesurer et enregistrer automatiquement les charges électrostatiques pendant une opération de pesage. Le module ionisateur intégré peut alors éliminer ces charges pour éviter toute influence sur le résultat de la pesée. Le cycle de détection statique est effectué en quelques secondes seulement, pendant que la balance se stabilise, de sorte qu’il n’y a aucun retard dans l’obtention du résultat de la pesée.
| Description | Capacity | Précision de lecture | N° de manuf. | N° de cat. |
|---|---|---|---|---|
| Balances | ||||
| Balance XPR XPR205, gamme unique | 220 g | 0,01 mg | 30355411 | 01-919-124 |
| Balance XPR XPR225DR, gamme Delta | 121/220 g | 0,01/0,1 mg | 30594483 | 01-915-004 |
| Balance XPR XPR225DU, gamme dual | 121/220 g | 0,01/0,1 mg | 30594488 | 01-915-003 |
| Modules et kits d’ionisation | ||||
| Modules ionisateurs internes intégrés XPR | 30460823 | 13-940-060 | ||
| Kits antistatiques, avec électrode en U de grande taille et alimentation électrique* | 63052302 | 01-910-021 | ||
*Kit universel; fonctionne avec toutes les balances et substances de pesage
Contenu fourni par :