Solutions de centrifugeuse pour la recherche d’anticorps monoclonaux thérapeutiques
Par Florian Bundis, PhD, et Kate Meola, Eppendorf Amérique du Nord
Les anticorps dominent le marché biopharmaceutique actuel, avec des médicaments comme Humira (AbbVie) et Avastin (Roche [Genentech]) parmi les médicaments les plus vendus dans le monde.1 L’utilisation d’anticorps monoclonaux s’est avérée efficace pour traiter différents types de cancer et de maladies auto-immunes.
Le développement et la production d’anticorps monoclonaux à l’aide d’hybridomes ou de cellules hybrides obtenues par la fusion d’un lymphocyte produisant des anticorps avec une cellule tumorale sont maintenant largement établis et ont été étendus à la recherche sur le développement d’un vaccin contre le SRAS-COV-2. Mais l’augmentation des contraintes de temps et de coût, ainsi que la demande de rendement plus élevé, rendent difficile le développement d’anticorps thérapeutiques.
L’augmentation des contraintes de temps et de coût, ainsi que la demande de rendement plus élevé, peuvent rendre difficile le développement d’anticorps thérapeutiques.
Optimisation des résultats
Les facteurs qui influencent la reproductibilité, l’efficacité et la protection des échantillons doivent être évalués, et de nouvelles solutions de rechange doivent être explorées pour optimiser les résultats et répondre à la demande élevée. Un équipement ergonomique peut contribuer à réduire le temps de manipulation, à protéger le personnel contre les blessures liées au travail et à améliorer la productivité et le rendement généraux.
Plusieurs étapes de centrifugation sont effectuées au cours du processus de découverte de médicaments à anticorps monoclonaux, chacune avec des exigences uniques en matière de vitesse, de récipient et de température. Sur la base d’évaluations approfondies des protocoles et d’entretiens avec les clients au sein de la communauté de découverte de médicaments à anticorps monoclonaux, Eppendorf a développé sept options de centrifugation qui incluent la combinaison d’une centrifugeuse, d’un rotor et d’adaptateurs de récipients optimaux pour chaque étape du processus de découverte de médicament.
Les sept solutions de centrifugation d’Eppendorf pour la recherche d’anticorps monoclonaux thérapeutiques sont les suivantes :
  • Biologie moléculaire, idéale pour les trousses Miniprep à colonne de centrifugation pour la purification des acides nucléiques, l’extraction de gel et le nettoyage par PCR
  • Vitesse élevée, idéale pour la clarification des lysats à 20 000 x g dans les protocoles de purification des acides nucléiques pour la production d’antigènes cibles et l’humanisation des anticorps
  • Récolte à volume élevé, idéale pour la récolte de cellules à partir de suspensions à volume élevé afin de produire des anticorps dans les lignées cellulaires et des antigènes dans les bactéries
  • Polyvalence, idéale pour la purification des cellules mononuclées du sang périphérique (PBMC), la cytométrie en flux/FACS et la technologie des hybridomes dans plusieurs vaisseaux
  • Criblage à haut débit, idéal pour identifier les résultats d’anticorps
  • LCriblage à faible débit, idéal pour les essais de criblage pour la sélection et la caractérisation des pistes d’anticorps
  • Culture cellulaire classique, idéale pour la culture et la sélection de lignées cellulaires stables
Par exemple, le criblage à haut débit pour identifier les résultats d’anticorps dans les surnageants de cultures de clones d’hybridomes est généralement effectué à l’aide de plaques de microtitration. Bien que diverses méthodes puissent être utilisées, elles incluent toutes la centrifugation d’échantillons thermosensibles dans des plaques de microtitration plusieurs fois.
La centrifugeuse de paillasse réfrigérée 5920 R d’Eppendorf, associée à un rotor libre S-4x1000 et à des godets pour plaques/tubes, peut accueillir jusqu’à 28 plaques de microtitration par cycle. Le contrôle dynamique du compresseur, une technologie de refroidissement dynamique, offre une protection optimale des échantillons. Le refroidissement continu garantit une température constante une fois le cycle terminé, et la fermeture tactile du couvercle et son fonctionnement silencieux contribuent à un environnement de travail agréable.
Eppendorf sait que vos résultats sont cruciaux. Que vous travailliez sur des anticorps thérapeutiques ou sur des vaccins contre le SRAS-COV-2, les centrifugeuses Eppendorf peuvent vous aider à relever vos défis et à répondre à vos exigences en matière de protection des échantillons, d’efficacité et de reproductibilité.
  1. Genetic Engineering & Biotechnology News, April 2019. https://www.genengnews.com/wp-content/uploads/2019/03/GEN_Apr19_AList_Table.jpg
eppendorf-centrifugation-therapeutic-antibodies-editorial-figure1-20-420-2129
Solution de criblage par centrifugeuse à grand débit de traitement
eppendorf-centrifugation-therapeutic-antibodies-editorial-figure2-fr-20-420-2129
Plan de travail du processus de découverte de médicaments pour les Ac monoclonaux thérapeutiques
eppendorf-centrifugation-therapeutic-antibodies-editorial-d-20-420-2129
Contenu fourni par:
eppendorf-north-america-logo
Reference