La science et la sécurité derrière les costumes blancs
Par le Dr Alex Bradley, chercheur principal, Protection personnelle DuPont
La mise en place d’un environnement de travail plus sûr grâce à l’éducation, à la sensibilisation et à la formation est un processus essentiel. Mais il peut être difficile de s’y retrouver dans le vaste paysage des normes industrielles, des réglementations complexes, des exigences en matière de nettoyage chimique et de sécurité biologique. Le choix de l’équipement de protection individuelle (EPI) adapté peut se révéler difficile en raison de la grande variété de combinaisons, de manches, de couvre-chaussures et d’autres options d’habillement. Heureusement, les progrès de l’industrie en matière de technologies de communication, de capacités analytiques et de science des matériaux continuent toutefois d’améliorer les EPI disponibles pour la santé et la sécurité sur le lieu de travail.
Évaluations des risques
L’évaluation des risques est un élément essentiel de tout programme de sécurité. Vous devriez en effectuer une avant de commencer à travailler. L’évaluation vous aidera à détecter et à évaluer les dangers associés à vos activités planifiées. Voici quelques questions à poser :
- Comment le travailleur est-il exposé ?
- À quelle proportion du danger le travailleur sera-t-il exposé ?
- Le danger est-il concentré ou intense ?
- Combien de temps l’exposition durera-t-elle ?
- À quelle fréquence l’exposition se produira-t-elle ?
Une fois l’évaluation terminée, vous pouvez déterminer et mettre en œuvre les contrôles de l’exposition. L’OSHA (Occupational Safety and Health Administration) des États-Unis définit cette hiérarchie de contrôle de l’exposition, l’EPI servant de dernière ligne de défense :
- Substitution : Pouvez-vous réduire ou éliminer le danger ?
- Ingénierie : Existe-t-il des solutions techniques pour rendre le travail plus sûr ?
- Pratiques de travail : Les outils et procédures appropriés sont-ils en place ?
- EPI : L’employé doit-il également utiliser un équipement de protection individuelle ?
Critère de sélection des vêtements
Vous devez tenir compte de trois éléments essentiels lors de l’évaluation des vêtements contre les risques et les dangers particuliers auxquels vous êtes confrontés : le tissu, les coutures et la conception.
Les critères de sélection du tissu sont les suivants :
- Protection : Des matériaux potentiellement dangereux pénètrent-ils le vêtement ? Le produit est-il conforme aux exigences de l’industrie ou du gouvernement ?
- Durabilité : L’article conserve-t-il sa protection tout au long de la tâche ? L’employé devra-t-il changer ou remplacer l’article pendant la tâche ?
- Confort : Le vêtement contribuera-t-il au stress thermique ? Le port du vêtement réduira-t-il la productivité des employés ?
Les coutures garantissent la résistance, la durabilité et la protection contre les dangers. Elles peuvent cependant constituer également un point faible sur le vêtement. Il existe cinq principaux types de coutures :
- Surjetée (cousue) : Les fils se rejoignent et remaillent les bords de deux morceaux de tissu
- Liée : Un morceau de tissu supplémentaire est cousu sur les bords du tissu pour augmenter la résistance des coutures et améliorer la protection
- Soudée : Deux pièces de matériau sont fusionnées par ultrasons ou fusion thermique
- Bordée avec un biais : Une bande de matériau compatible est fixée à la couture cousue pour ajouter de la résistance et protéger contre les éclaboussures de liquides denses
- Doublement bordée : Une bande de matériau compatible est fixée à l’intérieur et à l’extérieur d’une couture cousue
Les fonctions de conception dépendent des besoins de l’utilisateur final. L’évaluation des risques vous aidera à déterminer le style et les accessoires nécessaires pour les EPI appropriés, y compris les combinaisons, les blouses de laboratoire, les cagoules, les manches ou les couvre-chaussures.
Vêtements de protection Tyvek
Tous les costumes blancs peuvent sembler identiques, mais DuPont Tyvek fait une différence là où elle est le plus nécessaire : sur le lieu de travail. Tyvek offre une protection inégalée, une aération améliorée et une meilleure résistance aux vêtements. Il est plus léger que le film SMS (Sparunbond-Meltblown-Spunbond) et le film microporeux (MPF), et sa durabilité offre une meilleure protection en permanence, même avec l’usure et l’abrasion.
Faites votre choix parmi une gamme complète de vêtements fabriqués en salle blanche, à usage unique et stériles, conçus pour répondre à vos besoins évolutifs en matière d’environnement contrôlé. Tyvek IsoClean offre une protection contre les particules sèches, les micro-organismes et les liquides non dangereux. Tyvek Micro-Clean 2-1-2 offre une protection contre les particules, la durabilité et le confort de Tyvek dans une couleur bleue unique. Les options de couleur, bleue et blanche, des combinaisons vous permettent de distinguer les employés par tâche dans les installations polyvalentes, de désigner les employés autorisés dans les zones à accès restreint ou d’identifier plus facilement les chefs d’équipe ou les superviseurs.
Combinaisons ProShield 80
Les combinaisons Dupont ProShield 80 sont conçues pour les conditions qui nécessitent une protection contre le contact avec le sang et les pathogènes à diffusion hématogène, y compris les tests cliniques en laboratoire, les sciences animales, les interventions d’urgence et la remédiation des risques biologiques.
Les normes industrielles telles que OSHA 1910.1030 relatives à l’exposition professionnelle au sang ou à d’autres substances potentiellement infectieuses peuvent vous aider à déterminer les EPI appropriés. D’autres directives relatives aux EPI se trouvent dans le manuel Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories (BMBL, HHS Publication No. [CDC] 21-1112).
Trouvez des produits et des renseignements avec SafeSPEC
Dupont SafeSPEC est un outil de sélection de produits gratuit, numérique et axé sur le client. Basé sur des données issues de milliers d’essais de résistance à la pénétration par les produits chimiques réalisés avec Tychem et d’autres tissus DuPont, SafeSPEC permet aux utilisateurs de faire des recherches par danger, industrie, marque/tissu, conception, couture et certifications. SafeSPEC sert également de source de documentation et de vidéos, de renseignements techniques, de questions fréquemment posées et de divers renseignements sur les vêtements et les accessoires. Vous trouverez SafeSPEC à l’adresse safespec.dupont.com, ou bien ajoutez l’application à votre tablette ou téléphone intelligent.
Content provided by: