La durabilité ne demande pas de sacrifice : notre solution d’entreposage à froid est la meilleure de tous les mondes
par Joshua Lewis, directeur mondial de produits, congélateurs à ultra-basse température
Les dirigeants mondiaux au sommet G7 en 2019 ont visé le changement climatique et ont fait la lumière sur un des contributeurs majeurs du monde actuel : la réfrigération.
La sauvegarde de la couche d’ozone qui s’appauvrit reste toujours une priorité. Plusieurs pays qui ont assisté au G7 se sont engagés à améliorer le secteur de la réfrigération en réduisant l’usage d’agents frigorigènes comme les hydrochlorofluorocarbures (HCFCs) et les hydrofluorocarbures (HFCs), dont les effets sur la couche d’ozone sont prouvés négatifs.
Le « Significant New Alternatives Policy » (SNAP) fait part des amendements effectués en 1990 au « Clean Air Act » des É.-U. Il fait appel aux États et à l’« Environmental Protection Agency » (EPA) des É-U à résoudre plusieurs enjeux sur la pollution de l’air à travers des programmes basés sur les dernières informations scientifiques et technologiques.
SNAP exige l’identification de substances reconnues pour l’appauvrissement de la couche d’ozone (ODS — « ozone depleting substances ») et une évaluation des substituts dans les applications qui ont traditionnellement utilisé les ODS. L’évaluation comprend l’impact global sur la santé humaine et sur l’environnement des alternatives existantes et neuves. L’EPA a approuvé certains agents frigorigènes naturels pour les systèmes de réfrigération scellés et a établi des dates d’arrêt pour l’utilisation de mousses isolantes HFC.
Thermo Fisher Scientific est en tête de l’industrie de la réfrigération et la dirige vers la transition aux agents frigorigènes propres, à faible énergie, et conformes au SNAP, et à la fabrication à zéro déchet.
Les plateformes à ultra-basse température (UBT) des séries Thermo Scientific TSX et STP utilisent des agents frigorigènes à hydrocarbures (HC) verts conformes au SNAP : le propane et l’éthane. Les UBTs à hydrocarbures réduisent les émissions de CO2 de plus de 30 %*, et les modèles ENERGY STAR peuvent vous aider à économiser plus de 50 % des coûts énergétiques.
En plus d’être plus écologiques, les agents frigorigènes HC favorisent des températures et des pressions plus faibles à l’intérieur du système de réfrigération. Ceci peut réduire considérablement le stress mécanique sur les composantes de réfrigération et peut prolonger la vie du système. Les modèles actuels qui ont des agents frigorigènes HC avec un panneau d’isolation sous vide montrent moins de variations de pics, moins de bruit, une plus grande capacité, et une performance générale améliorée.
Les réfrigérateurs et les congélateurs des séries Thermo Scientific TSX et TSG sont aussi certifiés ENERGY STAR et conformes au SNAP. Ces réfrigérateurs et congélateurs haute performance sont offerts en modèles à grand format et en unité sous-comptoir, alors il y a un modèle pour répondre à tous les besoins et qui convient à chaque laboratoire.
Les modèles avec agents frigorigènes HC utilisent plus de 40 % moins d’énergie comparée aux modèles anciens de Thermo Scientific qui utilisent le HFC. Nos congélateurs et réfrigérateurs sont aussi fabriqués dans un établissement n’envoyant aucun déchet aux décharges : plus de 90 % des déchets générés par la fabrication au site de la Caroline du Nord ne se rendent pas aux sites d’enfouissement.
Les équipements de réfrigération Thermo Scientific combinent le meilleur de la protection d’échantillons et de la durabilité, fournissant une réfrigération fiable et précise :
- Conforme au SNAP avec des agents frigorigènes naturels qui protègent la couche d’ozone
- Certifiés ENERGY STAR avec des économies considérables par rapport aux anciens modèles
- Fabriqués dans un établissement à zéro déchet
Laissez Thermo Fisher Scientific vous aider à amener le mouvement durable à votre laboratoire.
Visitez fishersci.com/tsx ou fishersci.ca/tsx pour en apprendre davantage au sujet de la série de produits TSX, et visitez fishersci.com/revcoforma ou fishersci.ca/forma pour en apprendre davantage au sujet de la série de produits STP.
*Données basées sur des évaluations internes de 2017 à 2019. La réduction des émissions de CO2 dépend du format du congélateur.
Contenu fourni par :