Mythe ou réalité : Des réponses à vos questions au sujet des effets de l’électricité statique sur votre balance
Est-ce que votre écran d’affichage se déstabilise tranquillement en prenant une pesée? Les processus de pesée ont été optimisés, mais la lecture de la balance demeure instable? Ces problèmes sont souvent attribués à un coupable bien connu : l’électricité statique.
Les échantillons chargés d’électricité statique peuvent être non seulement frustrant au laboratoire, mais ils peuvent aussi avoir un effet sur l’exactitude de la pesée, gaspiller les produits, et mener à des erreurs significatifs. Apprenez-en plus en examinant ces questions et réponses au sujet de l’électricité statique.
Fait
La friction, bien qu’elle ne soit pas la seule cause des décharges électrostatiques, est de loin la plus commune.
Les tâches en laboratoire comme l’utilisation d’un chiffon pour sécher un bécher en verre, ramasser un flacon avec des gants jetables, ou remplir un plateau de pesée de poudre, peuvent générer des charges électrostatiques mesurables qui peuvent perturber les résultats de la pesée.
Fait
Les conditions environnementales de votre laboratoire peuvent avoir un effet sur vos résultats de pesée.
Une humidité relative de moins de 40 à 50 % augmente le potentiel de problèmes avec les charges électrostatiques.
C’est parce que plus faible est l’humidité, le moins de chance qu’il y a pour les particules chargées de trouver des molécules d’air à travers lesquels « surfer » pour arriver à une mise à terre convenable.
Selon l’humidité relative, une charge peut prendre entre quelques secondes et quelques minutes à se dissiper. Dans un environnement sec (humidité relative de moins de 20 %), contrôlé, les charges sur les matières peuvent causer un déséquilibre de poids de plusieurs centaines de milligrammes et persister pendant de nombreuses heures.
Fiction
Il n’y a pas moyen de faire dissiper les charges électrostatiques.
Les trousses antistatiques METTLER TOLEDO utilisent un courant alternatif (CA) pour générer des ions qui éliminent immédiatement la charge électrostatique d’un échantillon ou d’un contenant. Cette méthode est efficace, complètement sécuritaire, et ne dérange pas les courants d’air ni augmente le temps de stabilisation.
Le gain de temps et d’efficacité et les améliorations en matière de sécurité en font un bon investissement que les spécialistes en laboratoire déplorent ne pas avoir fait plus tôt.
La solution XPR
Les avancées en technologie analytique de pesée METTLER TOLEDO permettent à la génération la plus récente de balances analytiques à détecter automatiquement la présence de charges électrostatiques au cours du processus de pesée. La magnitude de cette force peut être mesurée et enregistrée. En utilisant un module d’ionisation intégré, ces charges électrostatiques peuvent être éliminées afin de prévenir leur influence sur le résultat de la pesée. Puisque le cycle de détection de l’électricité statique est effectué lors de la stabilisation de la balance, ne prenant que quelques secondes, il ne cause aucun retard à l’obtention des résultats de la pesée.
Apprenez-en davantage et invitez l’excellence à votre laboratoire aujourd’hui en visitant fishersci.ca/mettler-toledo
Content provided by: