Tapis biohybrides PURUS : durables et écologiques
Choisir un produit de préférence écologique peut faire une énorme différence avec un effort limité. PURUS reconnaît que les pratiques d’affaires durables sont non seulement dans l’intérêt de la compagnie, mais elles profitent aussi aux associés, fournisseurs, clients et à la communauté. C’est pourquoi PURUS s’engage pour vous aider à atteindre vos propres objectifs de durabilité en offrant des produits respectueux de l’environnement.
Les préoccupations environnementales semblent difficiles à gérer dans un environnement industriel, mais ce n’est pas forcément obligatoire. Les produits consommables, ces produits requis pour les processus quotidiens, sont un endroit facile pour commencer. En fonction de l’industrie, ces produits peuvent consommer une très grande partie du budget, mais leurs impacts environnementaux ne sont possiblement pas pris en considération.
Ressources renouvelables
Historiquement, les tapis collants utilisés communément dans les salles blanches et autres environnements contrôlés ont été fabriqués de polyéthylène faible densité (LDPE) à 100 % à partir de ressources non renouvelables. Chaque tapis consiste de 30 ou 60 feuilles de pellicule de 1,5 mil revêt d’adhésif sensible à la pression à base d’acrylique de 0,3 mil d’épaisseur.
Maintenant, les tapis biohybrides PURUS fabriqués exclusivement par Purus International, inc., sont le tout premier produit de contrôle de contamination à contenir des matériaux renouvelables à base de plantes. Ils sont une option alternative respectueuse de l’environnement pour les organisations socialement responsables.
« PURUS éliminera 135 tonnes métriques d’émissions de CO2 par année au moyen du nouveau processus. Pour comparer, il faudrait presque 160 acres de forêts pour séquestrer autant de CO2 dans une année. »
Choix durables
Pour atteindre cette norme, une résine spéciale à base d’amidon thermoplastique (TPS) est mélangée au LDPE pour former des feuilles. La résine de TPS, fabriquée de matériaux renouvelables, durables et sans OGM, forme approximativement 20 % des feuilles biohybrides. Les sources d’amidon utilisées répondent aussi à des critères environnementaux spécifiques.
Réduire l’empreinte carbone
Un autre avantage important de choisir les ressources renouvelables est la réduction globale de l’empreinte carbone du produit. Le « Centre for Design » à l’Université RMIT à Melbourne en Australie, effectue des analyses de cycles de vie (« Life Cycle Analyses ») (LCA) pour déterminer la quantité de gaz à effet de serre produite pour supporter l’activité humaine. Les résultats d’analyse LCA sont habituellement exprimés en équivalents de tonnes de dioxyde de carbone (CO2).
Une analyse LCA effectuée sur les tapis biohybrides PURUS indique qu’en utilisant la résine hybride, les émissions de gaz à effet de serre de la compagnie ont été réduites de 11 %. De plus, elle a estimé que PURUS éliminera 135 tonnes métriques d’émissions de CO2 par année au moyen du nouveau processus. Pour comparer, il faudrait presque 160 acres de forêts pour séquestrer autant de CO2 dans une année*.
En plus des économies décrites, ces tapis biohybrides protègent l’environnement davantage avec des crédits de carbone utilisés pour contrebalancer le carbone produit par les livraisons de marchandises. En contribuant à divers projets de foresterie, d’efficacité énergétique et d’énergie renouvelable, les tapis biohybrides PURUS compenseront 140 tonnes additionnelles de CO2 par année, un montant qui équivaut à l’effet de 165 acres supplémentaires de forêts.
Avantages de performance
Aussi, les tapis biohybrides PURUS maintiennent la même performance supérieure que leur prédécesseur tout en LDPE. En plus d’excellentes propriétés de résistance à la traction et d’élongation, les tapis répondent à toutes les exigences de résistance, flexibilité et durabilité désirées pour le produit.
L’utilisation de matériaux renouvelables et les contributions aux contre-balancements de production du carbone permettent aux tapis biohybrides PURUS de séquestrer 300 tonnes d’émissions de CO2 annuellement sans sacrifier la performance. Tandis que des initiatives environnementales pour la production peuvent être difficiles à gérer, ces tapis offrent une solution facile pour les compagnies qui veulent réduire leur impact général.
*Calculs d’émissions basés sur calculs de l’EPA (https://www.epa.gov/energy/greenhouse-gas-equivalencies-calculator)