La planification : la clé d’une conception de laboratoire efficace
Par Iva Fedorka
La planification est indispensable à la réussite d’un nouveau laboratoire ou au développement d’un laboratoire existant. La création d’un laboratoire scientifique requiert une collaboration étroite et constante entre les ingénieurs chargés de la planification et les scientifiques. Cela commence par un concept général provenant des ateliers initiaux et se poursuit tout au long du projet.
Il existe quatre enjeux communs dans la création d’un laboratoire pouvant mener à la réussite ou à l’échec. Prêtez une attention particulière aux exigences électriques, aux demandes CVC, à la conformité aux codes du bâtiment locaux et à la commande de produits à longs délais de livraison.
Éléments à prendre en compte lors de la construction ou le réaménagement d’un laboratoire :
- À propos du CVC Le CVC est un sujet relatif à l’infrastructure très important pour les laboratoires. Le volume d’air varie selon les environnements, certaines expériences peuvent présenter des exigences de températures spécifiques et l’équipement de laboratoire peut produire une grande quantité de chaleur. La hotte et les flux d’air de l’enceinte peuvent affecter la circulation de l’air, tout comme les exigences relatives à la pression négative, une faible humidité ou des conditions de propreté/stérilité. Il faut également prévoir de l’espace pour les conduits et les dispositifs d’aération des armoires de rangement de sécurité.
- Assurez-vous de disposer d’une alimentation électrique appropriée. Outre un nombre suffisant de prises d’alimentation, des lignes à haute capacité et des sources d’alimentation de secours peuvent s’avérer nécessaires pour les interruptions de service. Les échantillons congelés peuvent être menacés
- Assurez-vous de disposer d’une alimentation électrique appropriée. Outre un nombre suffisant de prises d’alimentation, des lignes à haute capacité et des sources d’alimentation de secours peuvent s’avérer nécessaires pour les interruptions de service. Les échantillons congelés peuvent être menacés.
- Choisissez le mobilier de laboratoire adapté. Une grande variété d’options (acier inoxydable, bois et métal) sont disponibles pour remplacer des pièces existantes de tailles et de finitions standard. Avez-vous besoin de mobilier personnalisé? Les systèmes flexibles ou configurables sont-ils appropriés pour vous?
- Gardez la sécurité à l’esprit. Une exposition des employés aux produits chimiques ou à d’autres dangers constitue également une source de préoccupation. De plus, l’installation de douches intégrales (et de systèmes de canalisations), de stations de lavage oculaires et de rangements pour les produits de sécurité doit également être prise en considération. Pensez également à un rangement sûr des produits chimiques et à un plan de stockage des substances inflammables, explosives ou dangereuses.
- Choisissez les hottes et les enceintes appropriées. Les enceintes de laboratoire comprennent des hottes d’aspiration, des armoires de sécurité biologiques et des hottes sans conduits. Elles incluent également des hottes à usage spécial semblables à celles utilisées pour les substances radioactives, l’acide perchlorique ou les matériaux présentant des risques d’explosion.
- Choisissez les équipements volumineux dès le début du processus. L’emplacement des équipements fixes et portables peut affecter la disposition et les besoins structurels de l’installation (exigences de fondation, charpente). Outre les hottes et les enceintes, les principaux produits de cette catégorie sont les suivants : réfrigérateurs et congélateurs, incubateurs, autoclaves, centrifugeuses, systèmes de purification d’eau, laveurs de verrerie, etc.