accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 50654-94-9

H3CH3CCH3OONH(R)NHNOO

CAS RN 50654-94-9

IUPAC Nor: (2R)-2-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}-3-(1H-imidazol-5-yl)propanoate
Synonymes: (2R)-2-[(tert-butoxycarbonyl)amino]-3-(3H-imidazol-4-yl)propanoate
Poids moléculaire (g/mol): 254.27
Formule moléculaire: C11H16N3O4
InChi Key: AYMLQYFMYHISQO-MRVPVSSYSA-M
SMILES: CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CC1=CN=CN1)C([O-])=O

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (2)
  • (1)
  • (1)