2 pour 1 sur mélange réactionnel Applied Biosystems SYBR Green
Achetez un mélange réactionnel Applied BiosystemsMC SYBRMC Green et obtenez un deuxième sans frais supplémentaires.
Caractéristiques et avantages
Obtenez tout ce dont vous avez besoin pour l’amplification PCR et détection à base de colorant SYBR Green dans un format commode à un tube. Idéal pour l’identification de cibles (essais de criblage) ou lorsqu’un nombre limité d’essais est nécessaire.
Ce mélange combine le colorant SYBR Green I, l’ADN polymérase Applied BiosystemsMC AmpliTaq GoldMC, dNTPs avec dUTP, «Passive Reference 1» (référence passive 1), et un tampon optimisé dans un seul tube commode. Les composantes prémélangées réduisent de façon significative le temps de montage de l’essai. Le mélange offre aussi un maximum de polyvalence à prix réduit puisqu’aucune sonde cible-spécifique Applied BiosystemsMC TaqManMC n'est nécessaire.
The SYBR Green I dye chemistry can be used for the following assay types:
- RT-PCR à une étape pour la quantification de l’ARN
- RT-PCR à deux étapes pour la quantification de l’ARN
- Quantification de l’ADN/l’ADNc
Qualifying Products
Conditions
L’offre est valide jusqu’au 31 janvier 2018. L’admissibilité des clients est basée sur la vérification par leur représentant(e) Fisher Scientific qu’ils sont un nouveau laboratoire. Les professionnels en soins de santé ne peuvent pas participer à cette promotion. En vous inscrivant, vous garantissez qu’il ne vous est pas interdit par emploi, contrats ou lois d’accepter un cadeau provenant de la compagnie Fisher Scientific. L’offre est nulle où interdite, sous licence ou restreinte par les lois fédérales, d’état, provinciales ou locales, par les règlements ou par politique institutionnelle ou d’agence. D’autres conditions peuvent s’appliquer.
Pour la recherche uniquement. Ne pas utiliser à des fins diagnostiques.
Pour les clients Healthcare, veuillez noter que la valeur de l’offre/des offres que le client/la cliente peut recevoir du fabricant dans le cadre de ce programme est un « rabais ou autre réduction de prix » au client selon la section 1128B(b)(3)(A) de la Loi de la sécurité sociale [42 U.S.C. 1320a-7b(b) (3)(a)]. Par conséquent, le client/la cliente doit divulguer cette remise ainsi que tout autres rabais ou remise reçus dans le cadre de ce programme ou tout autre programme fédéral ou provincial/d’état qui offre un remboursement de coûts ou de frais au client pour l’achat de produits ou services achetés dans le cadre de ce programme. En participant à cette promotion, vous garantissez que vous n’êtes pas praticien(ne) ou professionnel(le) de la santé selon les définitions du code de réglementation du Massachusetts, 105 CMR 970 ou professionnel(le) de la santé selon la définition de 18.V.S.A. §4631 ou professionnel(le) de la santé tel que défini par toute réglementation similaire au niveau fédéral, provincial ou local.