Sélectionner un cytomètre en flux pour votre laboratoire
Le choix du bon cytomètre en flux pour votre laboratoire de recherche est une décision fondamentale qui peut avoir une incidence significative sur votre flux de travail expérimental et sur vos résultats. Avec plusieurs options disponibles, il est essentiel de comprendre vos besoins de recherche spécifiques et les caractéristiques des différents instruments. Ce guide décrit les étapes clés pour vous aider à prendre une décision éclairée.
Étape 1 : Définir vos besoins en matière de recherche — Quelles sont vos exigences spécifiques pour un cytomètre en flux?
Vous devez d’abord tenir compte de vos principales applications de recherche et des types d’échantillons que vous analyserez. Ensuite, déterminez les paramètres et le nombre de canaux de fluorescence requis pour vos expériences. Si des capacités d’échantillonnage à haut débit sont nécessaires, envisagez des accessoires comme le chargeur BD CSampler Plus pour l’analyseur de cellules C6 BD Accuri ou l’échantillonneur à haut débit (HTS) pour l’analyseur de cellules BD FACSymphony A1.
Si vous utilisez actuellement des instruments partagés ou si vous sous-traitez vos travaux de cytométrie en flux, ou encore si vous attendez la disponibilité de l’instrument ou si vous avez besoin d’accéder au noyau en dehors des heures de bureau, un instrument dédié peut offrir des avantages comme une disponibilité accrue, une réduction des conflits d’horaire, des économies et des paramètres personnalisés.
Étape 2 : Évaluer les caractéristiques de chaque cytomètre en flux
L’analyseur de cellules C6 BD Accuri est compact et peu encombrant, a un logiciel intuitif et fournit un CQ automatisé, ce qui le rend adapté à diverses applications de recherche. Il est équipé de deux lasers et prend en charge quatre couleurs avec la possibilité d’ajouter un BD CSampler pour un échantillonnage automatisé à haut débit.
L’analyseur de cellules BD FACSymphony A1 est un analyseur de table haut de gamme doté d’une technologie de pointe qui peut prendre en charge l’immunophénotypage jusqu’à 16 couleurs. Il utilise le logiciel BD FACSDiva pour un flux de travail rationalisé, de la configuration du système à l’acquisition et à l’analyse des données. Vous pouvez également envisager d’ajouter un échantillonneur à haut débit (HTS) facultatif pour un échantillonnage automatisé à partir de plaques multipuits.
Le trieur de cellules BD FACSMelody est un trieur de cellules automatisé à quatre voies. Il est doté du logiciel de codage BD FACSChorus, qui est facile à apprendre et à utiliser avec une formation minimale. Il est également idéal pour les laboratoires de recherche qui ont besoin d’un tri de haute précision et qui s’appuient sur des résultats reproductibles. La cuve à débit fixe et la buse réutilisable éliminent le besoin d’acheter des consommables tous les jours. Cette solution abordable permet le tri cellulaire en interne, ce qui permet de réaliser des économies sur la sous-traitance. Il convient bien aux applications de génomique, permettant également un séquençage efficace et rentable grâce à un tri cellulaire précis et à ses fonctionnalités faciles à utiliser.
Étape 3 : Choisir entre un analyseur de cellules et un trieur de cellules – Avez-vous besoin d’analyser les cellules, de les trier ou les deux?
Analyseur de cellules
- Analyse les cellules marquées par des marqueurs fluorescents
- Classe les cellules en différents groupes;
- Aucune récupération de cellule : les cellules sont dirigées vers un contenant de déchets après l'analyse
Trieur de cellules
- Analyse les cellules en fonction de leurs propriétés de fluorescence
- Classe et sépare physiquement les cellules en différents groupes
- Permet de récupérer des populations de cellules spécifiques pour des analyses plus approfondies, y compris le séquençage génomique, les expériences in vivo ou l’analyse de la fonction des cellules dans le cadre d’expériences en aval
Étape 4 : Finalisez votre choix — Quel cytomètre en flux correspond le mieux à vos besoins?
L’analyseur de cellules BD Accuri C6 convient aux besoins expérimentaux simples, au comptage de cellules, à l’analyse des cellules vivantes/mortes et aux expériences de quatre à six couleurs.
L’analyseur de table BS FACSymphony A1 est une excellente solution pour les laboratoires qui souhaitent obtenir des résultats exceptionnelles en cytométrie en flux multi-couleur, avec des expériences allant de quatre à 16 couleurs et des défis minimes. Les chercheurs qui effectuent des expériences en aval sur des populations de cellules spécifiques trouveront que le trieur de cellules BD FACSMelody est un cytomètre en flux idéal et facile à utiliser.
Le suivi de ces étapes peut vous aider à choisir le bon cytomètre en flux pour votre laboratoire. Si vous avez d’autres questions ou si vous avez besoin de renseignements supplémentaires, communiquez avec votre représentant commercial Fisher Scientific local.
Les marques de commerce comprennent : BD CSampler, BD Accuri, BD FACSymphony, BD FACSMelody et BD FACSChorus.