Réduisez la tension avec les gants certifiés ergonomiques
Q : Qu’est-ce que l’ergonomie?
R : L’ergonomie réfère à l’interaction entre le système musculosquelettique et les lieux de travail. Le système musculosquelettique comprend les muscles, os, ligaments, et autres tissus conjonctifs qui permettent les mouvements du corps.
Q : Pourquoi l’ergonomie est-elle si importante?
R : Le travail peut ajouter énormément de tension au système musculosquelettique, surtout avec les tâches répétées, travaillant à des angles incommodes, déplacer les objets lourds, ou autres actions qui exigent beaucoup de force de la part des mains. Ceci peut mener au développement de troubles musculosquelettiques (MSDS), incluant le syndrome du canal carpien, la tendinite, et le doigt à ressort.
Q : Comment est-ce que l’utilisation des mauvais gants peut avoir un impact négatif sur la santé musculosquelettique?
R : La raideur des gants ainsi qu’une mauvaise prise augmentent la force nécessaire pour effectuer des tâches, surtout celles qui nécessitent des mouvements répétés ou un effort prolongé. Plus de force veut dire plus de tension, ce qui peut éventuellement mener à la fatigue musculaire, la douleur et les blessures.
Q : Qu’est-ce que la certification de produits ergonomiques?
R : Selon « United States Ergonomics » (Ergonomie des États-Unis), « Un produit qui a reçu la certification offre des avantages ergonomiques mesurables à l’utilisateur en augmentant le confort et l’ajustement et en minimisant les facteurs de risque qui peuvent causer des blessures. » Un gant certifié ergonomique est analysé rigoureusement dans des tests contrôlés au laboratoire et utilisé largement dans de véritables environnements de travail.
Q : Quelles sont les caractéristiques d’un gant certifié ergonomique?
R : Les gants ergonomiques sont fabriqués de matériaux robustes, mais élastiques, offre un ajustement optimal et le confort, et sont texturés ou formulés pour une prise fiable.
Q : De quelle façon les gants ergonomiques sont-ils testés?
R : Les mesures prises sont objectives et subjectives. Les mesures objectives peuvent comprendre des mesures d’électromyographie du montant d’effort requis par les muscles individuels de la main pour effectuer des tâches particulières. Les mesures subjectives peuvent être collectées par sondages contrôlés des utilisateurs par rapport à leur confort et leurs expériences avant et après d’effectuer des tâches.
Q : Qu’est-ce que la technologie Ansell ERGOFORM?
R : La technologie du design ERGOFORM permet à Ansell le développement de protections de la main qui supportent la santé musculosquelettique lors de tâches répétées et qui améliore la performance des travailleurs. Avec le temps, l’utilisation de gants ERGOFORM peut mener à moins d’arrêts de travail, moins de blessures et une plus grande constance de la qualité et de la productivité. Les produits ayant ces certifications ont été testés dans des laboratoires d’ergonomie de fine pointe et ont pu démontrer des avantages mesurables par rapport au confort de l’utilisateur et la santé à long terme des muscles de la main et du bras.
Quels gants ANSELL incorporent la technologie ERGOFORM?
- MICROFLEX XCEED XC-310
- MICROFLEX Ultraform UF-524
- MICROFLEX Neogard C52
- TouchNTuff 73-300 & 73-500
- AlphaTec 58-128
Content provided by:
Lire plus de Lab Reporter Numéro 2, 2019
- Tissu adaptatif réagit aux changements de température corporelle
- Étude du métabolisme du cerveau dévoile des différences d’âge entre les sexes
- Les accélérateurs chimiques : allergène du 21e siècle relié aux gants
- Sécurité des hottes à filtration sans tuyaux
- Comment choisir le bon dessiccateur
- Comment éviter la contamination des salles blanches
- Microplastiques : évaluation des risques et compréhension des données
- Protéger le n-butyllithium de l’air et de l’humidité
- Réduisez la tension avec les gants certifiés ergonomiques
- Conformité en matière de sécurité: Effort d’équipe chez Texas A&M
- Économisez l’espace dans l’incubateur avec les dispositifs ronds multicouches
- Un deuxième patient atteint du VIH en rémission après une greffe de cellules souches
- L’exposition aux solvants peut conduire à une perte auditive
- TCI : innovation afin d’améliorer la sécurité au laboratoire