accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CNBr

CAS RN 99848-78-9

IUPAC Nor: 5-bromo-1-methyl-2,3-dihydro-1H-indole
Synonymes: 5-bromo-1-methyl-2,3-dihydroindole
Poids moléculaire (g/mol): 212.09
Formule moléculaire: C9H10BrN
InChi Key: YIRSVRZXIXHOSN-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CN1CCC2=C1C=CC(Br)=C2

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (2)
  • (1)
  • (1)