CAS RN 96-33-3
IUPAC Nor:
methyl prop-2-enoate
Synonymes:
methyl acrylate
Poids moléculaire (g/mol):
86.09
Formule moléculaire:
C4H6O2
InChi Key:
BAPJBEWLBFYGME-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
COC(=O)C=C
1
–
1
de
1
résultats
1
Il y a des promotions disponibles pour cet item.
Acrylate de méthyle, stabilisé à 99%,
Acrylate de méthyle, stabilisé à 99%,
CAS: 96-33-3 Formule moléculaire: C4H6O2 Poids moléculaire (g/mol): 86.09 Numéro MDL: MFCD00008627 Clé InChI: BAPJBEWLBFYGME-UHFFFAOYSA-N Synonyme: methyl acrylate,methylacrylate,acrylic acid methyl ester,2-propenoic acid, methyl ester,methyl 2-propenoate,methyl propenoate,methylacrylaat,metilacrilato,methyl-acrylat,methoxycarbonylethylene PubChem CID: 7294 ChEBI: CHEBI:82482 Nom de l’IUPAC: méthyle prop-2-énoate SOURIRES: COC(=O)C=C