accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 931-51-1

IUPAC Nor: chloro(cyclohexyl)magnesium
Synonymes: chlorocyclohexylmagnesium
Poids moléculaire (g/mol): 142.91
Formule moléculaire: C6H11ClMg
InChi Key: WMJMABVHDMRMJA-UHFFFAOYSA-M
SMILES: Cl[Mg]C1CCCCC1
Quantité 
  • (2)
  • (1)
  • (1)
Forme physique 
  • (2)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (4)
  • (4)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)