accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 930-51-8

IUPAC Nor: ethynylcyclopentane
Synonymes: ethynylcyclopentane
Poids moléculaire (g/mol): 94.16
Formule moléculaire: C7H10
InChi Key: TXVJSWLZYQMWPC-UHFFFAOYSA-N
SMILES: C#CC1CCCC1
Point d’ébullition 
  • (5)
Quantité 
  • (2)
  • (1)
  • (2)
Forme physique 
  • (2)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (5)
  • (5)
  • (5)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (2)