CAS RN 923977-18-8
IUPAC Nor:
5,7-dibromo-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
Synonymes:
5,7-dibromo-2,3-dihydroinden-1-one
Poids moléculaire (g/mol):
289.95
Formule moléculaire:
C9H6Br2O
InChi Key:
WLRPGDOWFWBUAE-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
BrC1=CC(Br)=C2C(=O)CCC2=C1
1
–
1
de
1
résultats
1
5,7-Dibromo-1-indanone, 97%
CAS: 923977-18-8 Formule moléculaire: C9H6Br2O Poids moléculaire (g/mol): 289.954 Numéro MDL: MFCD11707100 Clé InChI: WLRPGDOWFWBUAE-UHFFFAOYSA-N Synonyme: 5,7-dibromo-1-indanone,5,7-dibromo-2,3-dihydro-1h-inden-1-one,5,7-dibromoindanone,5,7-dibromoindan-1-one,5,7-bis bromanyl-2,3-dihydroinden-1-one PubChem CID: 16038257 Nom de l’IUPAC: 5,7-dibromo-2,3-dihydroinden-1-un SOURIRES: C1CC(=O)C2=C(C=C(C=C21)Br)Br