CAS RN 918-22-9
IUPAC Nor:
1,6-dibromo-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-dodecafluorohexane
Synonymes:
1,6-dibromododecafluorohexane
Poids moléculaire (g/mol):
459.86
Formule moléculaire:
C6Br2F12
InChi Key:
SWAPKQWKFYIOJS-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
FC(F)(Br)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)Br
1
–
1
de
1
résultats
1
1,6-Dibromododecafluorohexane 98,0+%, TCI America™
CAS: 918-22-9 Formule moléculaire: C6Br2F12 Poids moléculaire (g/mol): 459.86 Numéro MDL: MFCD00153110 Clé InChI: SWAPKQWKFYIOJS-UHFFFAOYSA-N Synonyme: 1,6-dibromododecafluorohexane,1,6-dibromoperfluorohexane,hexane, 1,6-dibromo-dodecafluoro,dibromoperfluorohexane,acmc-209rdr,perfluoro 1,6-dibromohexane,hexane,1,6-dibromo-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-dodecafluoro,1,6-bis bromanyl-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-dodecakis fluoranyl hexane PubChem CID: 522992 Nom de l’IUPAC: 1,6-dibromo-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-dodécafluorohexane SOURIRES: FC(F)(Br)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)Br