accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 917-92-0

IUPAC Nor: 3,3-dimethylbut-1-yne
Synonymes: 1-butyne, 3,3-dimethyl-
Poids moléculaire (g/mol): 82.15
Formule moléculaire: C6H10
InChi Key: PPWNCLVNXGCGAF-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC(C)(C)C#C
Point d’ébullition 
  • (2)
  • (2)
  • (2)
Poids moléculaire (g/mol) 
  • (2)
  • (4)
Pourcentage de pureté 
  • (2)
  • (4)
Quantité 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Forme physique 
  • (4)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (4)
  • (2)
  • (4)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (4)
  • (2)
  • (4)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (4)