accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 91271-64-6

ONHO

CAS RN 91271-64-6

IUPAC Nor: {3-[(morpholin-4-yl)methyl]phenyl}methanol
Synonymes: [3-(morpholin-4-ylmethyl)phenyl]methanol
Poids moléculaire (g/mol): 207.27
Formule moléculaire: C12H17NO2
InChi Key: KFSCOCJCNMSXOK-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OCC1=CC=CC(CN2CCOCC2)=C1

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (2)
  • (1)
  • (1)