accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 886851-59-8

CH3NNNOH

CAS RN 886851-59-8

IUPAC Nor: [1-(6-methylpyrazin-2-yl)piperidin-4-yl]methanol
Synonymes: [1-(6-methylpyrazin-2-yl)piperidin-4-yl]methanol
Poids moléculaire (g/mol): 207.28
Formule moléculaire: C11H17N3O
InChi Key: KGGNRLCKRDFLQP-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=CN=CC(=N1)N1CCC(CO)CC1

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (1)