CAS RN 876316-31-3
IUPAC Nor:
1-[(2-iodophenyl)methyl]-1H-1,2,4-triazole
Synonymes:
1-[(2-iodophenyl)methyl]-1,2,4-triazole
Poids moléculaire (g/mol):
285.09
Formule moléculaire:
C9H8IN3
InChi Key:
NDJIYFFWZVACMJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
IC1=CC=CC=C1CN1C=NC=N1
1
–
1
de
1
résultats
1
1-(2-Iodobenzyl)-1H-1,2,4-triazole, 97%, Thermo Scientific™
CAS: 876316-31-3 Formule moléculaire: C9H8IN3 Poids moléculaire (g/mol): 285.09 Numéro MDL: MFCD08741431 Clé InChI: NDJIYFFWZVACMJ-UHFFFAOYSA-N Synonyme: 1-2-iodobenzyl-1h-1,2,4-triazole,1-2-iodophenyl methyl-1,2,4-triazole,1-2-iodophenyl methyl-1h-1,2,4-triazole,1h-1,2,4-triazole,1-2-iodophenyl methyl,1-2-iodobenzyl-1h-1,2,4 triazole PubChem CID: 18525817 Nom de l’IUPAC: 1-[(2-iodophenyl)methyl]-1,2,4-triazole SOURIRES: IC1=CC=CC=C1CN1C=NC=N1