accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3NO

CAS RN 872-50-4

IUPAC Name: 1-methylpyrrolidin-2-one
Synonyms: methylpyrrolidone NMP N-methyl-gamma-butyrolactam
Molecular Weight (g/mol): 99.13
Molecular Formula: C5H9NO
InChi Key: SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CN1CCCC1=O
Quantity 
  • (15)
  • (2)
  • (1)
  • (5)
  • (11)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (5)
  • (4)
  • (1)
  • (4)
  • (1)
  • (1)
  • (5)
  • (2)
Molecular Weight (g/mol) 
  • (29)
  • (35)
  • (2)
Grade 
  • (10)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (3)
  • (4)
  • (3)
  • (1)
  • (11)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
Percent Purity 
  • (1)
  • (4)
  • (4)
  • (4)
  • (1)
  • (3)
  • (3)
  • (4)
  • (2)
  • (3)
  • (9)
  • (6)
  • (1)

Filtered Search Results

Products from some of our suppliers do not display in filtered search results. Please clear all filters to see these products.

Narrow Results

Narrow Results

  • (49)
  • (6)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (4)
  • (2)
  • (1)
  • (46)
  • (15)
  • (2)
  • (1)
  • (5)
  • (11)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (5)
  • (4)
  • (1)
  • (4)
  • (1)
  • (1)
  • (5)
  • (2)
  • (29)
  • (35)
  • (2)
  • (10)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (3)
  • (4)
  • (3)
  • (1)
  • (11)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (4)
  • (4)
  • (4)
  • (1)
  • (3)
  • (3)
  • (4)
  • (2)
  • (3)
  • (9)
  • (6)
  • (1)
  • (8)
  • (8)