CAS RN 863669-57-2
IUPAC Nor:
3-(chloromethyl)-5-(thiophen-2-yl)-1,2-oxazole
Synonymes:
3-(chloromethyl)-5-(thiophen-2-yl)-1,2-oxazole
Poids moléculaire (g/mol):
199.65
Formule moléculaire:
C8H6ClNOS
InChi Key:
RKWOCISPZAHSCF-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
ClCC1=NOC(=C1)C1=CC=CS1
1
–
1
de
1
résultats
1
3-(Chloromethyl)-5-thien-2-ylisoxazole, ≥97%, Thermo Scientific™
CAS: 863669-57-2 Formule moléculaire: C8H6ClNOS Poids moléculaire (g/mol): 199.65 Numéro MDL: MFCD07339176 Clé InChI: RKWOCISPZAHSCF-UHFFFAOYSA-N Synonyme: 3-chloromethyl-5-thien-2-ylisoxazole,3-chloromethyl-5-thiophen-2-yl-1,2-oxazole,isoxazole,3-chloromethyl-5-2-thienyl,2-3-chloromethyl isoxazol-5-yl thiophene,3-chloromethyl-5-thiophen-2-yl isoxazole PubChem CID: 7130599 Nom de l’IUPAC: 3-(chloromethyl)-5-thiophen-2-yl-1,2-oxazole SOURIRES: ClCC1=NOC(=C1)C1=CC=CS1