accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 852180-58-6

IUPAC Nor: [3-(piperidin-1-yl)phenyl]methanol
Synonymes: [3-(piperidin-1-yl)phenyl]methanol
Poids moléculaire (g/mol): 191.27
Formule moléculaire: C12H17NO
InChi Key: HNESBVGXCDQHLJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OCC1=CC(=CC=C1)N1CCCCC1

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats