accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3OOHNCH3OO

CAS RN 84000-07-7

IUPAC Nor: 2-({[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}(methyl)amino)propanoic acid
Synonymes: 2-{[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl](methyl)amino}propanoic acid
Poids moléculaire (g/mol): 325.36
Formule moléculaire: C19H19NO4
InChi Key: JOFHWKQIQLPZTC-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CC(N(C)C(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C(O)=O

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats