accessibility menu, dialog, popup

UserName

FFFFFSClOO

CAS RN 832-53-1

IUPAC Nor: pentafluorobenzene-1-sulfonyl chloride
Synonymes: pentafluorobenzenesulfonyl chloride
Poids moléculaire (g/mol): 266.57
Formule moléculaire: C6ClF5O2S
InChi Key: UOJCTEGNHXRPKO-UHFFFAOYSA-N
SMILES: FC1=C(F)C(F)=C(C(F)=C1F)S(Cl)(=O)=O
Point d’ébullition 
  • (2)
  • (3)
  • (1)
Poids moléculaire (g/mol) 
  • (5)
  • (1)
Pourcentage de pureté 
  • (3)
  • (2)
  • (1)
Quantité 
  • (1)
  • (3)
  • (2)
Forme physique 
  • (2)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (4)
  • (2)
  • (4)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (5)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (2)