accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3(R)(R)H3C(R)(S)(S)(S)OH(R)CH3(S)(R)CH3CH3H3C

CAS RN 83-46-5

IUPAC Nor: (1R,3aS,3bS,7S,9aR,9bS,11aR)-1-[(2R,5R)-5-ethyl-6-methylheptan-2-yl]-9a,11a-dimethyl-1H,2H,3H,3aH,3bH,4H,6H,7H,8H,9H,9aH,9bH,10H,11H,11aH-cyclopenta[a]phenanthren-7-ol
Synonymes: sitosterol harzol (24R)-ethylcholest-5-en-3b-ol 22,23-dihydrostigmasterol β-phytosterol triastonal rhamnol prostasal delta5-stigmasten-3-β-ol 谷甾醇
Poids moléculaire (g/mol): 414.72
Formule moléculaire: C29H50O
InChi Key: KZJWDPNRJALLNS-VJSFXXLFSA-N
SMILES: CC[C@H](CC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)C(C)C
Forme physique 
  • (1)
  • (1)
Quantité 
  • (1)
  • (1)
Qualité 
  • (1)
Pourcentage de pureté 
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)