accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 82964-91-8

CH3SOOSOOCl

CAS RN 82964-91-8

IUPAC Nor: 4-methanesulfonylbenzene-1-sulfonyl chloride
Synonymes: 4-methanesulfonylbenzenesulfonyl chloride
Poids moléculaire (g/mol): 254.7
Formule moléculaire: C7H7ClO4S2
InChi Key: TYJOQICPGZGYDT-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)S(Cl)(=O)=O

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats